Materiály baterií
Díky bezkonkurenční čistotě a konzistenci poskytují naše materiály pro baterie vynikající a spolehlivý výkon, který našim zákazníkům pomáhá dosáhnout reprodukovatelných dat, a to i během dlouhých cyklických experimentů. Náš rozmanitý výběr bateriových materiálů podporuje všechny vaše výzkumné potřeby, od stolního měřítka přes pilotní měřítko až po výrobu.
Přečtěte si více informací o
Products
Elektrolytové materiály pro baterie
Elektrolyt je látka, která po rozpuštění v rozpouštědle vede elektrický proud a je nezbytná pro správnou funkci baterie. U lithium-iontových baterií se elektrolyt obvykle skládá ze soli lithia, jako je hexafluorofosfát lithia, rozpuštěné ve směsi organických rozpouštědel, jako je ethylenkarbonát a diethylkarbonát.
Naše elektrolyty pro baterie nabízejí nejkonzistentnější a nejspolehlivější výkon díky přísnému omezení stopových nečistot vody a kyselin. Chápeme, že zákazníci mají různé potřeby, pokud jde o složení elektrolytu, a proto nabízíme jak předpřipravené elektrolyty, které lze použít přímo z lahve, tak i všechny materiály pro elektrolyty pro baterie, jako jsou rozpouštědla, elektrolytické soli a aditiva, které zákazníci potřebují k vlastnímu složení elektrolytů. Tato flexibilita a přizpůsobení zajišťují, že naši zákazníci dostanou přesně to správné řešení pro své potřeby, ať už pracují na testování mincovních článků nebo na prototypech pouzdrových článků.
Materiály pro katodové baterie
V lithium-iontové baterii je katoda elektrodou, která získává elektrony z vnějšího obvodu a hraje rozhodující roli při udržování rovnováhy náboje tím, že současně interkaluje ionty lithia. Katoda se obvykle skládá z katodově aktivního materiálu (CAM, ~ 90 %), polymerního pojiva (~ 5 %) a vodivé přísady (~ 5 %). Tyto materiály se smíchají a vytvoří suspenzi, která se poté nalije na proudový kolektor z hliníkové fólie a vytvoří katodu.
Výběr CAM je klíčovým faktorem, který určuje energetickou hustotu lithium-iontové baterie prostřednictvím napětí a kapacity článku. Naše kvalitní CAM zahrnují oblíbené materiály, jako je oxid kobaltnatý lithný (LiCoO2), oxid manganičitý lithný (LiMn2O4).), lithium-fosfát železa (LiFePO4 nebo LFP) a oxid lithium-mangan-kobalt (LiNiMnCoO2 nebo NMC), přičemž každý z nich nabízí silné stránky a kompromisy v oblasti energetické hustoty, tepelné stability a nákladové efektivity. Nabízíme také surrie připravené k odlití a elektrodové listy připravené k použití pro naše zákazníky, kteří chtějí vynechat čas a práci spojenou se zpracováním katod a urychlit svůj výzkum.
Materiály pro anodové baterie
V lithium-iontové baterii je anoda "záporná" nebo "redukční" elektroda, která poskytuje zdroj elektronů. Klasicky se anodové materiály vyrábějí z grafitu, materiálů na bázi uhlíku nebo oxidů kovů, které se nazývají anody interkalačního typu. Anody nové generace konverzního typu, jako jsou křemík a kovové lithium, získávají na popularitě díky své vyšší energetické hustotě.
Poskytujeme řadu vysoce kvalitní anodové materiály včetně přírodního a umělého grafitu, křemíkových anodových materiálů, jako jsou nanočástice a kompozity křemíku a uhlíku, titaničitan lithný (LTO) a kovové lithium. Nabízíme také anodové materiály s uhlíkovými povlaky a povlaky LATP, abychom přizpůsobili výkonnost potřebám zákazníka, a také slurry připravené k odlití a elektrodové listy připravené k použití.
Materiály pro pevné baterie
Pevné baterie využívají pevný elektrolyt, který nahrazuje kapalný elektrolyt používaný v současných lithium-iontových bateriích, a jsou jednou z nejslibnějších bateriových technologií příští generace, která zvyšuje bezpečnost a hustotu energie. Pevné elektrolyty mohou být vyrobeny z řady materiálů, jako jsou keramika, polymery a skla, přičemž každý z nich nabízí jedinečné výhody a vlastnosti. Naše vysoce kvalitní materiály pro elektrolyty v pevné fázi jsou k dispozici v různých složeních, včetně sulfidů, oxidů a halogenidů. Tyto materiály jsou pečlivě syntetizovány s kontrolovanou velikostí částic, krystalinitou a čistotou, aby poskytovaly spolehlivý a reprodukovatelný výkon v elektrochemických článcích.
Materiály pro sodíkové baterie
Sodíkové baterie jsou novou alternativou lithium-iontových baterií, která nabízí významné výhody, jako jsou nižší náklady na materiál, vyšší bezpečnost a dostatek zdrojů. Sodíko-iontové baterie používají k ukládání a přenosu elektrického náboje místo iontů lithia ionty sodíku.
Poskytujeme řadu vysoce kvalitních materiálů pro sodíko-iontové baterie. Naše sodíko-iontové materiály zahrnují elektrolyty, katodové a anodové aktivní materiály, prekurzory a elektrodové desky, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou hustotu energie, dlouhou životnost cyklu a konzistentní, reprodukovatelný výkon.
Prekurzory pro baterie
Prekurzory jsou sloučeniny používané k výrobě aktivních materiálů katody nebo anody. Nabízíme řadu kvalitní solné prekurzory pro syntézu bateriových materiálů, včetně bateriových solí lithia, jako je hydroxid lithný a uhličitan lithný, a vysoce čistých solí přechodných kovů, jako jsou soli kobaltu, manganu, niklu, hliníku a železa. Ať už se jedná o prekurzory pro reakce v pevné fázi, koprecipitaci nebo mokré chemické zpracování, máme vysoce čisté prekurzory, které našim zákazníkům pomáhají spolehlivě a reprodukovatelně syntetizovat špičkové bateriové materiály.
Náš tým odborníků je vždy k dispozici, aby vám pomohl zorientovat se v širokém spektru bateriových materiálů a vyvinout nejlepší řešení, která maximalizují výkon vašich baterií. Objevte tyto a další materiály pro baterie, včetně našich bateriových a ekologičtějších alternativních produktů. Podívejte se na naše hliníkové, měděné, a niklové fóliové materiály pro baterie, anodová a katodová pojiva s vysokou viskozitou a uhlíkové nanomateriály pro všechny vaše výzkumné a komerční potřeby.
Související zdroje produktů
- Article: Solid-State Rechargeable Batteries
Polovodičové Li baterie: Přehled pevných elektrolytů, iontové vodivosti, struktury a elektrochemických procesů.
- Article: Recent Developments in Silicon Anode Materials for High Performance Lithium-Ion Batteries
Nedávná poptávka po elektrických a hybridních vozidlech spolu se snížením cen způsobila, že se lithium-iontové baterie (LIB) stávají stále populárnější formou technologie dobíjecích baterií.
- Article: Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Iontové kapaliny, nazývané také iontové kapaliny pokojové teploty, jsou organické soli, které jsou kapalné při pokojové teplotě nebo teplotě blízké pokojové teplotě.
- Article: Safer High-Performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Li-iontové baterie jsou v současné době předmětem mnoha výzkumů, jejichž cílem je snížit emise oxidu uhličitého a zlepšit možnosti skladování energie.
- Article: Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Lithium-ion batteries represent a group of electrochemical devices used for electricity storage and have attracted a lot of attention in the past two decades due to their portability, rechargeability and low cost.
- Article: Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- Article: Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications