Merck
Vysoce čisté soli
Šest malých hromádek vysoce čistých solí, každá s odlišnou barvou, úhledně uspořádaných v řadě na bílém pozadí. Zleva doprava jsou tyto soli a jejich odpovídající chemické vzorce: 1) Chlorid hořečnatý (MgCl2): Chlorid vápenatý (CaCl2): bílá sůl, 2) Chlorid vápenatý (CaCl2): bílá sůl: Chlorid manganatý (II) (MnCl2): růžová sůl, 3) chlorid manganatý (II) (MnCl2): růžová sůl: Chlorid železa(III) (FeCl3): sůl s bílou barvou, 4) Chlorid železa(III) (FeCl3): sůl s bílou barvou: Chlorid nikelnatý (II) (NiCl2): oranžově hnědá sůl, 5) Chlorid nikelnatý (II) (NiCl2): oranžově hnědá sůl: Zelená sůl, 6) chlorid měďnatý (II) (CuCl2): Modrá sůl. Každý chemický vzorec je napsán černým textem pod příslušnou hromádkou soli.
Nabízíme širokou škálu vysoce čistých solí, včetně dusičnanů, šťavelanů, halogenidů, síranů, uhličitanů a octanů, které jsou k dispozici v bezvodé i hydratované formě. Úroveň čistoty se pohybuje od 99,9 % do 99,999 %, jak bylo ověřeno hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) nebo optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Naše komplexní portfolio solí zahrnuje:
  • Soli alkalických kovů
  • Soli alkalických kovů
  • Soli přechodných kovů
  • Sole přechodných kovů
  • Soli vzácných kovů
  • Soli vzácných zemin
  • Halogenidové soli kovů
Naše vysoce čisté iontové sloučeniny slouží jako optimální prekurzory solí pro různé metody syntézy, včetně syntézy v pevné fázi, sol-gel a dalších, jako jsou hydrotermální a mikrovlnné techniky. Jsou ideální pro syntézu nanomateriálů, kompozitů a anorganických komplexů používaných v aplikacích, jako jsou baterie, solární články, katalyzátory, palivové články, reaktory s roztavenými solemi, senzory a další.
Přehled sekcí
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ikona pro materiály s velmi vysokou čistotou zobrazující text o čistotě vyšší nebo rovné 99,998 %.
Soli s ultra vysokou čistotou
Materiály s ultra vysokou čistotou jsou nezbytné pro výzkum, vývoj nových technologií a výrobu pokročilých produktů, kde je zásadní vynikající výkon a kvalita. Naše portfolio obsahuje soli s čistotou přesahující 99,998 % a méně než 10 částic na milion stopových kovových nečistot. Náš systém řízení kvality ISO 9001 zajišťuje vysokou konzistenci jednotlivých šarží s dostupnými analytickými certifikáty pro jednotlivé šarže (CoA) pro spolehlivý výkon.
Lahve se solemi AnhydroBeads™
Soli AnhydroBeads™
Naše soli AnhydroBeads™ poskytují výjimečný výkon v aplikacích citlivých na vzduch a vlhkost díky své vysoké čistotě, monodisperzitě a volné tekutosti. Tyto bezvodé soli jsou vyvíjeny a testovány za přísných suchých výrobních podmínek, aby byl zajištěn obsah vody na úrovni částic na milion, čistota stopových kovů v rozmezí 99,9 % (3N) až 99,999 % (5N) a nízký poměr plochy povrchu k objemu (přibližně 2 mm v průměru).
Vlastnosti & Výhody
  • Snížená míra absorpce vlhkosti z okolního prostředí minimalizuje spékání, prášení a statický nárůst pro opakovanou snadnou manipulaci
  • Vyšší hustota balení kelímků a nižší těkavost při vysokoteplotních postupech v pevném stavu
  • Snadnější pneumatické vkládání solí do vzorkovacích komor díky menším problémům s ucpáváním spojeným s protějšky práškových solí
  • Nízká těkavost pro bezpečné a stabilní použití, skladování a přepravu
Ikona soli Redi-Dri™ sypané z láhve na fialovém pozadí.
Soli Redi-Dri™
Naše soli Redi-Dri™ poskytují vynikající výkon pro aplikace citlivé na vlhkost díky přísnému testování specifikací a snadné manipulaci. Náš inovativní obalový systém zabraňuje absorpci vlhkosti z prostředí bezvodými a hydroskopickými solemi během přepravy a skladování chemikálií, čímž eliminuje shlukování a ulpívání a zachovává zaručenou kvalitu a sypké vlastnosti sloučenin.
Vlastnosti & Výhody
  • Prodloužená skladovatelnost a sypké vlastnosti bez použití protispékavých látek, což snižuje materiálový odpad
  • Pomalejší absorpce vlhkosti z prostředí
  • Bezpečnější, opakovaně použitelná alternativa k jednorázovým ampulím
  • Rychlejší rozpouštění solí Redi-Dri™ zkracuje čekací dobu a zvyšuje produktivitu laboratoře
Vědec u stolu, který se dívá na chemickou strukturu na obrazovce počítače s vědeckými ikonami v pozadí.
Produkty Technipur™ pro průmysl
Naše produkty Technipur™ poskytují speciální produkty pro technické aplikace spolu s bezpečností a transparentností dodavatelského řetězce, konzistentní kvalitou a rozšířenou dokumentací. Naše rozsáhlé portfolio vhodných produktů pro průmysl je navrženo tak, aby tyto potřeby splňovalo.
Vlastnosti & Výhody
  • Velkoobjemové předbalení s dostupnými cenami
  • Škálovatelný dodavatelský řetězec pro vaše výrobní požadavky
  • /li>
  • Dostupnost zásob je zachována pro rychlé dodání
  • K dispozici je podpora kvality a dokumentace
Aplikace
Grafika lahví - prekurzory baterií
Prekurzory pro baterie
Poskytujeme řadu prémiových solných prekurzorů určených k syntéze materiálů pro baterie, včetně vysoce čistých solí lithia a solí přechodných kovů, jako jsou kobalt, mangan, nikl, hliník a železo. Ať už se jedná o reakce v pevné fázi, koprecipitaci nebo mokré chemické zpracování, naše prekurzory s vysokou čistotou zajišťují našim zákazníkům spolehlivou a konzistentní syntézu vysoce výkonných bateriových materiálů.
Rozpouštění katalyzátorů, fialová grafika na žlutém pozadí.
Catalyzátory
Nabízíme rozmanitý výběr přechodných solí, solí vzácných zemin a solí drahých kovů, které se hojně používají jako katalyzátory. Tyto soli slouží jako povlaky, prekurzory katalyzátorů pro PEM palivové články a účinné homogenní katalyzátory. Vzácné homogenní katalyzátory, které se plně rozpouštějí v reakčních směsích, umožňují vysoké výtěžky za mírných podmínek.
Ať už potřebujete organickou nebo organokovovou katalýzu, máme přesně ten katalyzátor z přechodných kovů, který hledáte. 
Ikona slunce a solárních panelů.
Perovskitové solární články
Kvalitu a životnost metal-halidových perovskitových solárních článků výrazně ovlivňují prekurzory a metody depozice použité při přípravě perovskitové vrstvy. Nabízíme prekurzory solí vysoké čistoty, jako jsou halogenidy olova, halogenidy cínu a halogenidy cesia, které jsou díky své rozpustnosti v organických rozpouštědlech vhodné pro depoziční metody. 
Kruhy se znaménky plus a minus.
Elektrolytické pokovování
Dodáváme vysoce až ultračisté soli pro použití jako elektrolyt v procesu elektrolytického pokovování. Tyto soli slouží jako zdroj kovových iontů a přispívají k žádoucím vlastnostem, jako je elektrická vodivost, optická přitažlivost a vytváření ochranných vrstev proti korozi, teplotě a mechanickému namáhání.
Související zdroje
  • Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
    A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
  • Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
    Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
  • Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
    Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
  • Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
    Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
  • Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
    Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).
  • Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
    Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
  • Article: High Purity Organics