Oxidy a keramika
Oxidy jsou pevné materiály, které se skládají z kationtu a aniontu a mohou být složeny z mnoha prvků včetně kovů alkalických zemin, přechodných kovů a kovů vzácných zemin. Funkční oxidy mají laditelné fyzikálně-chemické vlastnosti, které lze využít v energetických materiálech. Jsou hojné a stabilní a používají se v materiálech, jako je sklo a keramika. Keramika jsou anorganické materiály, které se skládají z kovových nebo nekovových sloučenin. Keramika zahrnuje širokou škálu struktur od amorfních po polykrystalické nebo dokonce monokrystaly. Protože jsou nekovové, jsou obvykle elektricky nevodivé nebo polovodiče se širokým pásmovým rozpětím, ale mohou být dopovány, aby se daly použít jako polovodiče. Keramika vykazuje vynikající tepelnou stabilitu při vysokých teplotách.
Náš výrobní závod v Urbana, Illinois, USA je centrem excelence materiálové chemie pro výrobu vysoce čistých oxidů používaných v široké škále aplikací od špičkových technologií až po keramiku. Naše schopnosti zahrnují několik specializovaných technik syntézy a čištění, díky čemuž jsme schopni trvale dodávat oxidy stopových kovů o čistotě od 3N (99,9 %) do 5N (99,999 %). Některé z našich ultračistých oxidů nabízíme v diskrétních rozmezích velikosti částic pro zakázkové aplikace.
Související zdroje produktů
- Energy Harvesting Using Lead Zirconium Titanate-Based Ceramic Nanowires
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
- Materials for Advanced Thermoelectrics
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.