Anorganické a kovové nanomateriály
Nanomateriály jsou definovány jako částice, jejichž jeden z rozměrů je ≤ 100 nm. Nanočástice mají vysoký poměr povrchu k objemu, což umožňuje neuvěřitelné množství nákladu na povrchu. Naše anorganické a kovové nanomateriály se používají v různých aplikacích od senzorů a solárních článků až po biomedicínské aplikace. Naše nanomateriály jsou k dispozici v široké škále velikostí a tvarů, jako jsou nanopruty, nanosféry a nanourchy, a formulací/disperzí, včetně nanoprášků, past a suspenzí. Kromě toho máme v nabídce funkcionalizované nanočástice a soupravy nanočástic zaměřené na pokročilé aplikace. Využijte potenciál těchto výkonných materiálů ve svém výzkumu.
Products
Anorganické nanočástice
Anorganické nanočástice jsou netoxické a biokompatibilní, hydrofilní a vysoce stabilní ve srovnání s <.a href="/CZ/cs/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials" target="_blank">organickými materiály. Nabízíme celou řadu anorganických nanočástic pro zlepšení vašeho výzkumu, včetně křemíku, fluorescenčních nanočástic a nanodiamantových nanočástic.
- Naše křemíkové produkty se dodávají v různých modifikacích, aby vyhovovaly vašim výzkumným potřebám. Ať už se jedná o ultrastabilní fluorescenci, mezoporézní, neporézní nebo funkcionalizovaný povrch, nabízíme široký výběr velikostí, ze kterých si můžete vybrat.
- Nabízíme fluorescenční nanočástice, například konjugované polymerní nanočástice, které se skládají z polovodičového jádra z polymeru emitujícího světlo (LEP) zapouzdřeného v biokompatibilní povrchově aktivní látce. Díky jejich zvýšené stabilitě jsou vynikající volbou pro multimodální MRI pro buněčné zobrazování.
Metalické nanočástice
Při přípravě a modifikaci vybranými chemickými funkčními skupinami se kovové nanočástice (např. zlato, stříbro, železo) nabízejí širokou škálu aplikací v senzorice, bateriích, diagnostika a terapie.
Soupravy na bázi zlata a oxidu železitého
Využijte jedinečné optické a biokompatibilní vlastnosti našich zlatých nanočástic, zlatých nanočástic a nanočástic oxidu železa bez náročných syntetických kroků. Nabízíme maleimidem a N-hydroxysukcinimidem (NHS) funkcionalizované soupravy pro jednostupňovou konjugaci oligosložek, .protilátky, proteiny a peptidy. Naše zlaté nanočástice lze použít k cílení na buňky pro zobrazování, fototermální terapie a podávání léčiv, k detekci biomarkery, a pro imunoanalýzy (včetně lateral flow assays). Naše nanočástice oxidu železitého jsou optimální pro buněčnou a biomolekulární separace, dodávání genů, uvolňování léčiv, zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a hypertermické aplikace.
Související zdroje produktů
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
In the past few decades, research and commercial use of gold nanoparticles has rapidly expanded into fields extending from biomedical engineering to photovoltaics. Most applications take advantage of the excellent optical properties of gold nanoparticles, which can be fine-tuned by varying their shape and size.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.