Merck
Uhlíkové nanomateriály
Ilustrace uhlíkové nanotrubičky s dutou válcovou strukturou, která je tvořena sp2 hybridizovaným uhlíkem.
Uhlíkové nanomateriály představují rozsáhlou skupinu uhlíkových alotropů, která se skládá z 0-rozměrných fullerenů a kvantových teček, 1-rozměrných uhlíkových nanotrubic (CNT), 2-rozměrného grafenu a 3-rozměrných nanodiamantů a nanorohů. Uhlíkové nanomateriály se díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem používají v široké škále aplikací. Prozkoumejte naše rozsáhlé portfolio inovativních uhlíkových nanomateriálů, které vám umožní dosáhnout průlomových vědeckých objevů. Další informace o nanostrukturních materiálech naleznete v našem výukovém kurzu o nanomateriálech
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Fullereny
Fullereny se také nazývají Buckyballs. Nabízíme širokou škálu fullerenů od C60 po C70, C76, C78 a C84, a to buď v jejich původní formě, nebo s funkčními skupinami, které napomáhají jejich dispergaci a zpracování. Fullereny nacházejí uplatnění v lehkých kompozitech, nosičích katalyzátorů, biologických vědách a v aplikacích alternativní energie. Škálovatelnost našich fullerenových produktů vám umožní snadno realizovat vaše nápady na výrobky.
Uhlíkové nanotrubičky
Uhlíkové nanotrubičky lze klasifikovat podle počtu soustředných stěn jako jednostěnné nanotrubičky (SWCNT), dvoustěnné nanotrubičky (DWCNT) nebo vícestěnné nanotrubičky (MWCNT). Průměr a úhel šroubovice jednostěnných uhlíkových nanotrubic (SWCNTs) mají dramatický vliv na jejich elektronické vlastnosti, což způsobuje, že některé nanotrubice se chovají jako kovové vodiče a jiné jako polovodiče s přímou pásmovou mezerou. Naše SWCNT se specifickou chiralitou jsou optimální pro výrobu vysoce výkonné elektroniky založené na tranzistorech s polním efektem. Naše tažná pole vícestěnných uhlíkových nanotrubic (MWCNT) usnadňují snadné zpracování čistých MWCNT do užitečných makroskopických forem, jako jsou filmy a vlákna, bez nutnosti destruktivních následných úprav, které obvykle poškozují strukturu a vlastnosti nedotčených CNT nebo ohrožují jejich výkon v konečných aplikacích. Díky vysokému poměru stran, elektrické vodivosti, vynikající tepelné vodivosti a silným mechanickým vlastnostem podporují CNT špičkové aplikace v oblasti flexibilních průhledných vodivých obrazovek, bioelektroniky, umělých svalů, vláknové elektroniky a inteligentních textilií.
Grafen
Grafen je jedním z nejslibnějších uhlíkových nanomateriálů. Grafen má atomárně tenkou jednovrstvou strukturu, vysoký povrch a robustní mechanické a elektrochemické vlastnosti. Je předmětem výzkumu pro elektroniku, energetiku, lehké kompozity a biomedicínské aplikace. Vědci prokázali, že dvě vrstvy grafenu umístěné nad sebou mohou vést elektrony bez odporu, pokud jsou zkrouceny pod efektivním "magickým úhlem", nebo se zcela stanou izolantem, čímž se enormně změní vlastnosti zařízení. Naše kolekce grafenu, grafenových nanovláken a materiálů na bázi oxidu grafenu je k dispozici v různých formách, aby bylo možné je snadno začlenit do všech vašich aplikací.
Nanodiamanty
Naše fluorescenční nanodiamanty jsou vysoce stabilní nástroje pro biologické zobrazování s nízkou toxicitou, vysokou biologickou kompatibilitou a nekonečnou fotostabilitou. Absence fotoblinkování, dlouhá doba fluorescence (>10 ns) a snadná biofunkcionalizace vám pomohou dosáhnout úspěchu ve vašem výzkumném úsilí.  
Kvantové tečky na bázi uhlíku
Objevte naše netoxické uhlíkové kvantové tečky a grafenové kvantové tečky s dobrou rozpustností, stabilní fotoluminiscencí a lepším povrchovým roubováním, čímž se stávají slibnými kandidáty na náhradu anorganických kvantových teček.
Ostatní uhlíkové nanomateriály
Nabízíme také další uhlíkové nanomateriály, jako jsou uhlíkové nanohorny  (CNH) a uhlíková nanovlákna (CNF). Naše pozoruhodné CNHs nabízejí vysoký povrch, vysokou elektrickou a tepelnou vodivost a také dobrou zpracovatelnost roztoků v kombinaci s možností výroby ve velkém měřítku. CNHs jsou vhodnou volbou pro podporu katalyzátorů, skladování plynů, skladování energie, dodávání léčiv a fototerapii.
Naše CNFs jsou diskontinuální, vysoce grafitické, vysoce kompatibilní s většinou technik zpracování polymerů, a mohou být dispergovány v izotropním nebo anizotropním režimu. Jsou to cenově výhodné materiály s výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou elektrickou vodivostí a vysokou tepelnou vodivostí, které lze propůjčit široké škále matric včetně termoplastů, termosetů, elastomerů, keramiky a kovů. CNF mají také jedinečný stav povrchu, což usnadňuje funkcionalizaci a další techniky modifikace povrchu, které umožňují přizpůsobit nanovlákno dané aplikaci.