Substráty a elektronické součástky
Naše substráty a prefabrikované elektronické součástky mají za cíl výrazně zkrátit dobu zpracování buď při charakterizaci nově vyvinutých polovodičových materiálů, nebo při konstrukci účinného senzoru na bázi FET pro detekci chemických/biologických analytů. Stačí přidat vámi zvolenou polovodičovou vrstvu.
- Rychle sestavte své tranzistory s polním efektem (FET) pomocí naší řady předpřipravených, zpětně osazených, interdigitálních elektrod. Tyto elektrody jsou prefabrikovány na vodivých křemíkových destičkách pomocí standardní technologie lift-off a vyznačují se spolehlivými ohmickými kontakty source/drain, velmi velkým poměrem šířky a délky kanálu (500 až 4000), a různými tloušťkami dielektrika a architekturou zařízení, z nichž si můžete vybrat.
- Naše obvody se zpětným hradlem Laterální organické tranzistory (LOFET) dále zjednodušují charakterizaci aktivního materiálu, protože vyžadují měření frekvence pouze kruhových oscilátorů, čímž se vyhnete časově náročnému měření a analýze jednotlivých tranzistorů.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- Testujte svá koncová zařízení pomocí našeho přístroje Miniprober, který umožňuje rychlé a snadné měření zařízení se spolehlivým kontaktem s podložkou bez nutnosti použití stanice se sondou.
- Nabízíme také prefabrikované grafenové čipy v konfiguraci Hallova tyčového zařízení, 2-sondových FETů nebo kapalinou řízených 2-sondových FETů, abychom urychlili váš výzkum a aplikace grafenových senzorů.
- Pro vaše potřeby charakterizace nanozařízení a nanomateriálů si vyberte naše TEM mřížky a spotřební materiál v různých materiálech mřížek, velikostech ok, konfiguracích mřížek, materiálech povlaků a tloušťkách povlaků, barvicích chemikáliích a nástrojích pro přípravu vzorků.
- Naše široká nabídka elektrochemických komponent zahrnuje různé vodné a nevodné referenční elektrody se snadno ovladatelnými tvarovými faktory, jakož i pracovní, protielektrody a pomocné elektrody.
Související zdroje produktů
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol