Samomontáž a kontaktní tisk
Samosestavování molekul
Samosestavování molekul (MSA) je sestavování molekul bez vedení nebo řízení z vnějšího zdroje. K samouspořádání může docházet spontánně v přírodě. Jedním z takových příkladů je samoskladba lipidové dvojvrstvy membrány v buňkách. Přesné a řízené působení mezimolekulárních sil může vést k novým a dříve nedosažitelným nanostrukturám.
Při samoskladbě je konečná (požadovaná) struktura "zakódována" ve tvaru a vlastnostech použitých molekul. Samouspořádané monovrstvy (SAM) využívají jako hnací montážní sílu relativně slabé mezimolekulární interakce mezi určitými typy organických molekul, včetně elektrostatické interakce mezi opačně nabitými polyelektrolyty, afinity mezi thioly a povrchy zlata nebo mezi fosfonovými kyselinami a oxidačními povrchy.
Přečtěte si více o
Products
Thioly a zlaté povrchy
Sestavování alkylthiolů na zlatém povrchu pohání několik sil. Kromě silných interakcí síra-zlato (~45 kcal/mol), které umožňují poměrně silnou vazbu molekul tvořících film k povrchu, hydrofobní interakce mezi atomy uhlíku a vodíku v molekulách alkylthiolů také výrazně snižují celkovou povrchovou energii, zejména pokud alkylový řetězec obsahuje alespoň deset atomů uhlíku.
Nabízíme různé vysoce čisté thiolové materiály pro širokou škálu aplikací samosestavování od měkké litografie po chemickou a biologickou detekci, rozdělené podle typu thiolových skupin:
- Alkylthioly (s koncovkou -CH3)
- Funkcionalizované thioly
- Dithioly
- Kroužkové thioly
- Chráněné thioly
Kyseliny fosfonové a povrchy oxidů
Nabízíme výběr fosfátových a fosfonátových materiálů, které rozšiřují výběr substrátu používaného pro přípravu samouspořádaných monovrstev nad rámec zlata. Naše polární kyselé molekuly interagují s různými povrchy oxidů kovů (např, Al2O3, Ta2O5, NbO5, ZrO a další.sub>2 a TiO2) a tvoří filmy s podobným stupněm uspořádání jako u alkyl-thiolových SAM na zlatě.
Nanoimprintová litografie
Nanoimprintová litografie (NIL) je technika pro vytváření mikro- a nanostruktur v tvrdých polymerech vtlačením tuhé předlohy obsahující povrchově reliéfní prvek do tenké termoplastické polymerní vrstvy, která se poté zahřeje na teplotu blízkou nebo obecněji vyšší než Tg. Má potenciál vyrábět nanozařízení vysoce výkonným způsobem, nevyžaduje sofistikované nástroje a umožňuje replikaci v nanorozměrech pro ukládání dat.
Nabízíme řadu materiálů pro nanoimprinting, např. poly(methylmetakrylát) (PMMA) a další termoplastické a termosetové polymery (např. polydimethylsiloxan PDMS a polyftalaldehyd), aby bylo možné optimalizovat otiskování a následné otiskování.a href="/CZ/cs/products/materials-science/electronic-materials/electronic-chemicals-and-etchants" target="_blank">kroky leptání.
Měkká litografie
Měkká litografie využívá k výrobě nebo replikaci struktur mikrotvarování a ražení "měkkých" elastomerů. Při mikrokontaktním tisku (mCP) se po vytvoření konformního kontaktu mezi razítkem a substrátem vytiskne monovrstva materiálu z elastomerního razítka vyrobeného z poly(dimethylsiloxanu) (PDMS). Submikronové povrchové reliéfní struktury lze do PDMS snadno zavést vytvrzením polymerů proti litograficky připravené předloze. Výhodou mCP je možnost chemicky vzorovat povrchy na submikronové úrovni. Elastomerní razítko se natře malými molekulami (thioly nebo silany) a přitlačí se na čistý substrát (zlatý nebo křemíkový plátek). V místě kontaktu razítka s povrchem se na substrát přenese monovrstva materiálu. Druhým thiolem nebo silanem se pak vyplní pozadí a vytvoří se chemicky vzorovaný povrch.
Nabízíme rozsáhlý výběr silanových, thiolových a PDMS materiálů, které umožní vaše aplikace vyžadující přesné mikropatterning a nanopatterning.
Související zdroje produktů
- Article: Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
- Article: Molecular Self-Assembly on Gold Using Thioacetates
- Article: Deposition Grade Silanes for Sol-Gel Processes
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
- Article: Introduction to Molecular Self-Assembly
Molecular self-assembly is the assembly of molecules without guidance or management from an outside source. Of the approaches for molecular self-assembly, two strategies have received significant research attention – electrostatic self-assembly and self-assembled monolayers.
- Article: Preparing Self-Assembled Monolayers
Preparing Self-Assembled Monolayers
- Article: Lithography Nanopatterning Tutorial
Tutorial Lithography Nanopatterning at Sigma-Aldrich. Lithography, based on traditional ink-printing techniques, is a process for patterning various layers, such as conductors, semiconductors, or dielectrics, on a surface.
- Article: Carborane Thiols: A New Family of Self-Assembly Materials