Merck
DomůProduktyMaterials ScienceElectronic MaterialsElektronické chemikálie a leptadla
Elektronické chemikálie a leptadla
Obrázek integrovaného obvodu s elektronickými součástkami vyrobenými z elektronických chemikálií zvýrazněných modrou a fialovou barvou
Specializované chemikálie se používají ke zvýšení technologického výkonu a nákladové efektivity elektronických součástek a zařízení, aby udržely krok s dynamickým elektronickým průmyslem. Výroba polovodičových zařízení vyžaduje řadu složitých kroků prováděných vysoce kontrolovaným způsobem, od čištění, leptání a fotolitografie až po chemicko-mechanickou planarizaci a mokré zpracování. Počet procesních kroků a vrstev materiálu se zvyšuje v souladu se složitostí polovodičové techniky.  
Přečtěte si více
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Poskytujeme širokou škálu vysoce kvalitních elektronických chemikálií s čistotou pro elektroniku (až 99,999 % čistoty, na bázi stopových kovů) pro každý krok při výrobě elektronických výrobků, jako jsou integrované obvody, desky s plošnými spoji, křemíkové destičky, obaly a ploché displeje. Bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházíte, máme přesně to, co potřebujete.
  • Roztoky pro elektrolytické pokovování a bezelektrické pokovování
  • Formulované leptací prostředky
  • Kyseliny s ultra vysokou čistotou
  • Karborany
  • Fluoridy
  • Speciální plyny
  • Dopanty
  • Rozpouštědla pro polovodiče
  • Singlkrystalické substráty
Naše roztoky pro bezelektrické pokovování zlata, niklu, stříbra a zinku připravené k použití, stejně jako roztoky pro galvanické pokovování niklu s nízkým napětím a bez děr, Invaru (slitina niklu a železa) a rychlé mědi vám zajistí plynulou práci.
Naše leptací prostředky mají složení pro odstranění substrátů bez poškození podkladových vrstev a pro dosažení selektivního leptání hliníku, mědi, zlata, chromu, wolframu, tantalu a keramických vrstev a prvků:
  • Controllable, steady etching rate
  • Compatible with various photoresists
  • Minimum undercutting
  • Minimum residue
Objevte naše výkonné portfolio elektronických chemikálií a materiálů v pevné, kapalné a plynné formě pro všechny vaše vysoce výkonné a čisté elektronické aplikace.