Hydrofobní polymery
Hydrofobní neboli voděodolné polymery jsou materiály, které jsou nerozpustné ve vodě nebo jiných polárních rozpouštědlech, a patří mezi ně akrylát, epoxidy, polyethylen, polystyren, polyvinylchlorid, polytetrafluorethylen, polydimethylsiloxan, polyestery a polyuretany. Naše hydrofobní polymery se používají jako nátěrové hmoty, lepidla, vlákna, fólie a technické plasty. Kromě toho se hojně využívají jako biomedicínské polymery pro cévní štěpy, implantáty, podávání léčiv a oční aplikace.
Přelomové objevy se zdají být blíže než kdykoli předtím díky našemu komplexnímu portfoliu hydrofobních polymerů, rozdělených podle chemické třídy a funkčnosti monomerů.
Přečtěte si více o
- Akrylové polymery
- Eterové polymery
- Fluorocarbonové polymery
- Polymery polystyrenu
- Polymery polystyrenu Poly(vinylchloridové) polymery
- Poly(N-vinylpyrolidonové) (PVP) polymery
Související zdroje produktů
- Material Matters™ Publication Registration
Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Products
Akrylové polymery
Akrylové polymery zahrnují různé akrylové, akrylonitrilové, akrylamidové a maleinanhydridové polymery. Tyto homo- a kopolymery mají tuhé, pružné, hydrofilní nebo hydrofobní vlastnosti. Většina těchto polymerů jsou termoplasty a lze je snadno převést do požadovaného tvaru tepelným procesem. Proto se běžně používají v polymerních nátěrech, lepidlech a vláknech.
Eterové polymery
Etery mají v hlavním řetězci etherovou funkci. Mají tendenci být pružné a poskytují odolnost proti nárazu k objemovým vlastnostem. Mnoho polyetherů má na koncích řetězce funkční skupiny a používají se k přípravě polymerů s vyšší molekulovou hmotností. Proto by mohly být také klasifikovány jako makromonomery a běžně se používají při přípravě polyesterů a polyuretanů. Do této kategorie patří polymery a oligomery poly(propylenglykolu) (DOWANOL®).
Fluorouhlíkové polymery
Fluorouhlíkové polymery jsou jedinečné materiály, protože polymer není "smáčivý" hydrofilními ani hydrofobními materiály. Mají velmi nízké koeficienty tření a vynikající vlastnosti chemické a tepelné odolnosti. Kopolymery lze zpracovávat taveninou snadněji než poly(tetrafluoretylen).
Polymery polystyrenu
Polystyren a jeho kopolymery našly významné uplatnění jako fólie, pěny a konstrukční prvky. Kopolymery s dienovými monomery se síťují za účelem zlepšení fyzikálních vlastností a vytvoření termoplastických elastomerů. Polystyrenová fólie je vysoce průhledná pro viditelné záření a má vysoký index lomu.
Poly(vinylchloridové) polymery
Poly(vinylchlorid) (PVC) se často vysoce plastifikuje, aby se zlepšila reologie pro zpracování taveniny. Je velmi náchylný k degradaci vlivem UV záření a vysokých teplot, proto se do něj běžně přidávají stabilizátory.
Polymery poly(N-vinylpyrolidonu) (PVP)
Poly(N-vinylpyrolidon) (PVP) je polární polymer s vynikajícími filmotvornými a adhezními vlastnostmi. Běžně se používá při formulaci laků na vlasy a krémů na ruce a také v textilním průmyslu díky své afinitě k mnoha barvivům. PVP je biokompatibilní polymer, který byl používán jako náhrada krevní plazmy, ačkoli toto použití se stává neobvyklým.