Chemické napařování
Chemical Vapor Deposition (CVD) je metoda epitaxního nanášení vrstev pevných materiálů na povrch substrátu během parní fáze řízené chemické reakce. CVD, nazývaná také nanášení tenkých vrstev, se převážně používá v elektronice, optoelektronice, katalýze a v energetice, například při výrobě polovodičů, přípravě křemíkových destiček a tisknutelných solárních článků.
Technika CVD je univerzální a rychlá metoda podporující růst vrstev, která umožňuje vytvářet čisté povlaky s rovnoměrnou tloušťkou a řízenou pórovitostí, a to i na komplikovaných nebo tvarovaných površích. Kromě toho je možné provádět velkoplošnou a selektivní CVD na vzorovaných substrátech. CVD poskytuje škálovatelnou, kontrolovatelnou a nákladově efektivní metodu růstu pro syntézu dvourozměrných (2D) materiálů nebo tenkých vrstev zdola nahoru, jako jsou kovy (např. křemík, wolfram), uhlík (např. grafen, diamant), arsenidy, karbidy, nitridy, oxidy a dichalkogenidy přechodných kovů (TMDC). K syntéze dobře uspořádaných tenkých vrstev jsou zapotřebí vysoce čisté kovové prekurzory (organokovové kovy, halogenidy, alkyly, alkoxidy a ketonany).
Složení a morfologie vrstev se liší v závislosti na zvolených prekurzorech a substrátu, teplotě, tlaku v komoře, průtoku nosného plynu, množství a poměru zdrojových materiálů a vzdálenosti zdroj-substrát pro proces CVD. Nanášení atomárních vrstev (ALD), podtřída CVD, může poskytnout další kontrolu nanášení tenkých vrstev prostřednictvím sekvenčních, samoomezujících reakcí prekurzorů na substrátu.
Doporučené kategorie
Naše vysoce kvalitní prekurzory pro nanášení z roztoku a z par jsou optimální pro...
Poskytujeme široké spektrum vysoce čistých solí, bezvodých i hydratovaných, s čistotou od 99,9 % do 99,999 %, měřeno hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) nebo optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
Související články
- nanášení atomárních vrstev (ALD), mikroelektronika, Mo:Al2O3 filmy, nanokompozitní povlak, fotovoltaika, polovodičové součástky, W:Al2O3 filmy, kompozitní filmy, vrstvy po vrstvách.
- Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
- The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
- The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
- Some of the most innovative uses for atomic layer deposition (ALD) include synthesis of novel structures, area-selective deposition of materials, low-temperature ALD deposition, and temperature-sensitive subtrates.
- Zobrazit vše (15)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com