Merck
DomůProduktyMaterials ScienceEnergy MaterialsMembrány a materiály palivových článků
Membrány a materiály palivových článků
Obrázek znázorňující vodíkový palivový článek jako alternativní zdroj energie v laboratorním prostředí
Palivové články jako udržitelné a obnovitelné zdroje energie vyrábějí elektrickou energii pomocí reverzní elektrolýzní reakce mezi zdrojem paliva bohatým na vodík a kyslíkem. Palivové články mohou pracovat s vyšší účinností ve srovnání s tradičními spalovacími motory a nižšími emisemi, přičemž jako odpadní produkty často produkují pouze teplo a vodu. Tento čistý a účinný zdroj elektrické energie lze rozšířit pro použití v elektrárnách nebo snížit pro dopravní nebo přenosné aplikace. Současný výzkum se zaměřuje na zlepšení výkonu a životnosti technologie palivových článků při současném snížení nákladů, například na vývoj iontově výměnných membránových elektrolytů a zdokonalení sestav membránových elektrod.  
Naše palivové články a membránové materiály poskytují vynikající vlastnosti, jako je vysoká protonová vodivost, vysoká chemická a tepelná stabilita a nízká propustnost plynů pro součásti palivových článků. Nabízíme platinu a slitiny platiny, katalyzátory s dopovanou platinou a alternativní materiály pro nanášení platiny pro vysokou aktivaci katalyzátorů palivových článků.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Palivové články na bázi pevných oxidů (SOFC)
Palivové články na bázi pevných oxidů používají elektrolyt na bázi pevných oxidů k vedení záporných iontů kyslíku z katody palivového článku na anodu. Naše materiály na bázi pevných oxidů zahrnují různé druhy yttrií stabilizovaného zirkonia (YSZ), lanthan-manganitu stroncia (LSM), gadoliniem dopovaného ceria (GDC) a dalších keramických materiálů speciálně navržených pro zlepšení životnosti a výkonu aplikací SOFC.
Palivové články s protonovou výměnnou membránou (PEM)
V palivových článcích PEM vede polymerní membrána protony od anody ke katodě a zároveň blokuje elektrony, přičemž k výrobě energie využívá elektrolýzu vody. Pro palivové články PEM nabízíme materiály s vysokou protonovou vodivostí, vysokou chemickou a tepelnou stabilitou a nízkou propustností plynů, včetně polymerních materiálů a fluorovaných polymerů funkcionalizovaných částmi kyseliny sulfonové, jako jsou membrány Nafion™.