Speciální a chytré polymery
Speciální a chytré polymerní materiály jsou vhodné pro inženýrské procesy s výjimečnými mechanickými vlastnostmi, jako je tuhost, houževnatost, pevnost v tahu a nízké tečení. Tyto polymery jsou ideální pro konstrukční aplikace, jako jsou převodovky, automobilové díly, vnější obaly elektronických zařízení, a vysokopevnostní kompozity. Za tímto účelem prozkoumejte naše termosety, termoplasty a vlákna pro 3D tisk.
Termosetové polymery
Naše termosetové polymery neboli termosety lze nevratně vytvrzovat vytvrzováním a formováním do konečného tvaru. Pro tyto aplikace nabízíme:
- Amidové aromatické pryskyřice
- Polymery s bisfenolem A a epoxidové předpolymerní pryskyřice
- Formaldehydové kopolymery a epoxidové pryskyřice
- Pryskyřice vytvrzované fotosyntézou
Products
Termoplastické polymery
Termoplastické polymery mají další jedinečné vlastnosti, například tepelnou zpracovatelnost, která umožňuje jejich přetváření při zvýšených teplotách. Běžně se používají při vstřikování a vytlačování. Termoplastické polymery se také používají k vyztužení anizotropních kompozitních materiálů, které fungují jako umělé svaly nebo aktuátory, které se vlivem vnějších podnětů reverzibilně smršťují, rozpínají nebo otáčejí. Mezi příklady patří např:
- Polyuretany a uretanové prekurzory
- Vosky a oleje
- Poly(fenylen oxid) termoplastické pryskyřice
- Poly(fenylen oxid).Polysulfonové
Polymerní vlákna pro 3D tisk
Poskytujeme široký výběr polymerních vláken pro 3D tisk, která vyhoví vašim aplikacím aditivní výroby. Naše polymery jsou vyrobeny pro všechny typy technologií 3D tisku a umožňují rychlý tisk, minimální ucpávání trysek a nízkou deformaci pro rychlý návrh, prototypování a výrobu vašich konečných výrobků.
Související zdroje produktů
- 3D Printing of Carbon Fiber-Reinforced Composites
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
- Brochure: Three-dimensional Science – Printing the Future in Multiple Dimensions
Multi-dimensional printing technologies and printing materials.