Merck
Fluorace
Fluorace, neboli zavedení fluoru do sloučeniny, má díky elektronegativitě a malé velikosti fluoru velkou schopnost měnit její biologické vlastnosti. Ve farmaceutickém výzkumu se fluor často zavádí do cílové sloučeniny za účelem zlepšení biologické dostupnosti a zlepšení profilu metabolické stability. Tato oblast se rozrostla o řadu strategií zavádění fluoru, včetně několika klíčových reakcí.   
Doporučené kategorie
Laboratorní rozpouštědla
Rozpouštědla
Prohlédněte si náš komplexní sortiment rozpouštědel nabízených pod třemi značkami portfolia pro různé aplikace: Supelco® produkty pro analytickou chemii, Sigma-Aldrich® materiály pro laboratoře a výrobu, SAFC® produkty pro biofarmaceutický a farmaceutický vývoj a výrobu.
Zobrazit produkty
Tři barevné čtverce s chemickými strukturami a názvy, umístěné diagonálně zleva nahoru doprava dolů. Horní čtverec je žlutý a zobrazuje strukturu "furanu" s pětičlenným kruhem včetně jednoho atomu kyslíku. Prostřední čtverec je modrý a zobrazuje strukturu thiofenu, který má pětičlenný kruh s jedním atomem síry. Spodní čtverec je fialový a znázorňuje strukturu purinu, větší a složitější molekuly se dvěma kruhy obsahujícími atomy dusíku.
Organické stavební prvky
Najděte základní komponenty potřebné pro váš výzkum v našem portfoliu organických stavebních bloků, které zahrnují alkany, alkeny, alkyny, alleny, areny, arsenové sloučeniny, Baranovy funkcionalizované stavební bloky, Baranovy aminosloučeniny s překážkou, stavební bloky a chirální malé molekuly od Liverpool ChiroChem, stavební bloky pro SuFEx: The Next Click Reaction, karbenové soli a karbonylové sloučeniny.
Zobrazit produkty
Tři barevné čtverce s chemickými strukturami a názvy na bílém pozadí. Horní čtverec je žlutý a zobrazuje chemickou strukturu 2,2-difluoroethanaminu s jeho molekulovým vzorcem. Levý dolní čtverec má barvu teal a zobrazuje chemickou strukturu 2-brom-4'-fluorbifenylu s jeho molekulovým vzorcem. Pravý spodní čtverec je fialový a představuje chemickou strukturu pro 1,1,1-trifluoro-2,3-dimethyl-2-butanol s jeho molekulovým vzorcem.
Fluorované stavební prvky
Díky rozsáhlé nabídce fluorovaných stavebních bloků, jako jsou trifluormethylové, difluormethylové, triflanové a pentafluorsulfanylové substituenty, je objevování cílových sloučenin ještě snazší.
Zobrazit produkty
Halogenační činidla
Vyberte si z naší široké nabídky halogenovaných substrátů a zvyšte úspěšnost svých výzkumných projektů v oblasti bromování, chlorace, fluorace, haloborace a jodace.
Zobrazit produkty
Introduction of a fluorine to a compound via nucleophilic fluorination.
Nukleofilní fluorace
Metody nukleofilní fluorace využívají zdroj fluoridů, jako je alkalický fluorid nebo fluorid amonný, pro přímé vytěsňování alkoholů, adice na aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny vysoce chemoselektivním způsobem pro syntézu malých molekul, jakož i polyfluorace pro syntézu materiálů.
Introduction of a fluorine to a compound via electrophilic fluorination.
Elektrofilní fluorace
Elektrofilní fluorace zahrnuje kombinaci nukleofilu s uhlíkovým jádrem a elektrofilního zdroje fluoru. Tradičně používaným zdrojem elektrofilního fluoru byl plynný fluor, který je vysoce toxický a silný oxidant. Výzkum však vedl ke vzniku činidel, která jsou mírnější, bezpečnější a vysoce stabilní alternativou elektrofilní fluorace. Tato činidla prokázala vynikající využitelnost v různých aplikacích, od elektrofilní aromatické substituce až po tvorbu α-fluor-keto druhů.
Introduction of a fluorine to a compound via difluoromethylation
Difluormethylace
Difluormethylace vytváří difluormethylovou skupinu činidel nukleofilní adicí a radikálovou funkcionalizací vazeb (C-H). Difluormethylová skupina (R-CF2H) si získala velkou pozornost v oblasti výzkumu léčiv, agrochemikálií a materiálů, protože je izoterická vůči karbinolové skupině (CH2OH).
Nucleophilic Trifluoromethylation
Trifluoretylace
Trifluoretylace je rychle se rozvíjející oblast chemického výzkumu, která se elegantně propojuje s katalýzou při vytváření nových chemických metodik pro umístění trifluoretylových skupin na molekuly.
Perfluoroalkylace
Perfluoroalkylace je reakce nukleofilní perfluoroalkylové skupiny s alkylovými, alkenylovými a arylovými halogenidy nebo karbonylovými sloučeninami. Stabilita perfluoroalkylových reagenčních skupin je činí atraktivními v různých aplikacích, jako je například křížová vazba s allylfosfáty.