Merck
Halogenační činidla
Struktura AlkylFluor - halogenační činidlo
Halogenace je základním nástrojem organického chemika pro záměnu atomu vodíku za atom halogenu (fluoru, chloru, bromidu nebo jódu). Použití halogenačních činidel v různých spojovacích protokolech (např. Suzukiho, Stilleho, Sonogaširova) a nukleofilní substituce je rozšířené a ve vědecké komunitě se o něm píše.
Přestože existuje několik syntetických metod pro zavedení halogenu, stále existuje potřeba účinných a praktických metod pro zavedení dalších strukturních prvků obsahujících halogen, zejména v pozdní fázi syntézy (zejména s vysokými výtěžky a za mírných podmínek). Naše snadno dostupná halogenační činidla lze použít v mnoha fázích syntézy a mnohá z nich jsou praktická pro použití v pozdní fázi vývoje.  
Naše portfolio zahrnuje halogenační činidla pro brominace, chlorinace, fluorinace, haloborinace a jodinace. S produkty jako AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ a PyFluor jsou k dispozici stolní stabilní možnosti činidel pro deoxyfluorace. Jsme odhodláni podpořit veškeré vaše zkoumání pomocí našich halogenovaných substrátů.