Merck
DomůAplikaceChemie a syntézaSynthetic MethodsSada nástrojů pro organické reakce
Sada nástrojů pro organické reakce
Sada nástrojů pro organické reakce nabízí sadu užitečných nástrojů pro syntézu malých molekul.
Sada nástrojů pro organické reakce je způsob, jak uspořádat užitečné chemické reakce potřebné pro řešení syntetických problémů a vývoj nových malých molekul. Při vytváření syntetické cesty využívá chemik řadu reakcí k převodu jedné malé molekuly na novou. Použitím ochranných skupin a přímějším vytvářením molekulární složitosti se lze vyhnout oklikám k cestám. Obvykle se tyto reakce charakterizují do tří širokých skupin, které určují, jak se reaktanty spojují za vzniku dalších produktů.
První kbelík se zaměřuje na předvídatelné reakční charakteristiky 19 hlavních funkčních skupin (alkan, alken, alkyn, alkylhalogenid, alkohol, éter, thiol, sulfid, keton, aldehyd, karboxylová kyselina, ester, acylhalogenid, kyselý anhydrid, amid, amin, nitril, epoxid a aryl). Tyto charakteristiky určují reaktivitu molekuly, pokud je v ní přítomna. Zaměřením se na reakce, které lze použít pro určitou funkční skupinu, vědec omezuje možnosti reakcí na ty, které jsou pravděpodobné pro požadovanou přeměnu.
Doporučené kategorie
Buchwaldovy katalyzátory a ligandy
Buchwaldovy katalyzátory a ligandy jsou vysoce aktivní a univerzální palladiové prekatalyzátory a biarylfosfinové ligandy používané v reakcích křížové vazby pro tvorbu vazeb C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3 a C-S.
Zobrazit produkty
Fotoreaktor v laboratoři organické syntézy pro fotoredoxní katalýzu.
Fotokatalyzátory
Fotokatalýza využívá viditelné světlo k aktivaci chemické reakce. Naše rozsáhlé portfolio katalyzátorů a fotoreaktorů umožňuje konzistentní reakce ve fotoredoxní katalýze.
Obchod s produkty
Katalyzátory aktivace C-H
Naše bezkonkurenční portfolio katalyzátorů pro aktivaci C-H, pomocných látek a oxidantů zajišťuje spolehlivé a předvídatelné konverze vazeb C-H na vazby C-C, C-N, C-O nebo C-X.
Zobrazit produkty
Katalyzátory křížové vazby
Nabízíme rozsáhlé portfolio niklových a palladiových katalyzátorů, které pomáhají při vytváření vazeb C-C, C-N a C-O prostřednictvím běžných křížových vazebných reakcí.
Obchod s produkty
Dalším způsobem klasifikace organických reakcí je seskupení reakcí podle funkčních skupin, které vznikají. Vzhledem k tomu, že chemik obvykle pracuje zpětně od konečné molekuly, je užitečné reakce tímto způsobem seskupovat. Pokud je například požadovanou koncovou funkční skupinou alkohol, lze se podívat na použití Grignardovy reakce s aldehydem nebo ketonem, redukční reakce buď karboxylové kyseliny, aldehydu, ketonu nebo esteru, nebo hydratační reakce alkenu.
Třetí typ reakční skupiny se zaměřuje na reakce, které mění uhlíkovo-uhlíkový skelet vytvořením nebo přerušením vazby. Obrovský pokrok v syntetických metodách tvorby vazby C-C nyní umožňuje vybírat z více než 100 různých reakcí. Tyto pokroky jsou způsobeny různými faktory, včetně vývoje robustních a spolehlivých protokolů pro cross-coupling, větší dostupnosti různých organokovových činidel a vytvoření a zdokonalení stechiometrických činidel, která slouží k umístění specifické části obsahující uhlík.