Merck
DomůProduktyChemistry & BiochemicalsCatalystsKatalyzátory křížové vazby
Katalyzátory křížové vazby
Křížové spojovací reakce jsou syntetické transformace katalyzované přechodnými kovy, které se hojně využívají k tvorbě složitých molekul z jednoduchých. Ačkoli se používají také k tvorbě vazeb C-O, C-N a C-S, jsou velmi důležitými reakcemi tvorby vazeb uhlík-uhlík.
Řada výzkumných skupin vyvinula nové komplexy kovů a ligandy, které rozšiřují rozsah těchto přeměn za účelem tvorby složitějších molekul. Mezi tyto důležité reakce patří Suzukiho-Miyaurova reakce, Negishiho spojování, Heckova reakce, Kumadovo spojování, Stilleho křížové spojování, Sonogaširovo spojování a Buchwaldova Hartwigova aminační reakce. Kromě toho vědci vyvinuli nové komplexy přechodných kovů, které mohou katalyzovat tyto reakce s vysokým výtěžkem a nízkou zátěží katalyzátoru. Některé z nich umožňují provádět tyto reakce za mírných reakčních podmínek, s vysokou aktivitou a vysokým počtem obratů. Mnohé z těchto katalyzátorů přechodných kovů také úspěšně přešly do průmyslu a katalyzují křížové spojovací reakce v tunovém měřítku.
Snažíme se podporovat všechny vaše potřeby pomocí komplexního portfolia katalyzátorů křížových spojovacích reakcí.
Přečtěte si více
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MPHOS: NASTAVITELNÝ LIGANDOVÝ SCAFFOLD
MPhos je nová třída nesymetrických bis-fosfinoferrocenových ligandů, které lze použít v různých cross-couplingových reakcích. Ligandový scaffold zahrnuje objemný di(1-adamantyl)fosfinový motiv a také laditelný druhý fosfin. Demonstrované aplikace zahrnují mnoho typů Csp2-Csp3 vazeb (tj. Murahashi-Feringa (Li), Kumada-Corriu (Mg), Negishi (Zn) a Suzuki-Miyaura (B)) s širokým substrátovým záběrem včetně mnoha molekul "podobných léčivům". Více informací zde.
Palladiové katalyzátory
Palladiový katalyzátor je mimořádně univerzální díky možnosti jemného doladění reakčních podmínek (teplota, rozpouštědla, ligandy, báze a další přísady). Kromě toho mají palladiové katalyzátory velmi vysokou toleranci k různým funkčním skupinám a často poskytují vynikající stereo- a regio-specifičnost, díky čemuž není třeba používat ochranné skupiny. Nabízíme rozsáhlé portfolio homogenních a heterogenních palladiových katalyzátorů.
Niklové katalyzátory
Nabízíme rozsáhlý a vysoce čistý výběr Ni katalyzátorů pro použití v křížových spojovacích reakcích. Tyto niklové katalyzátory pokrývají celou řadu oxidačních stavů: Nikl (0), nikl (II), nikl (III) a nikl (IV). Ni katalyzátory, které lze okamžitě zakoupit, jsou slitiny hliníku a niklu (Al Ni), hydráty niklu amonného, Ni COD, halogenidy Ni (chloridy, bromidy, fluoridy a jodidy), cyklopentadienyly Ni, kovový nikl, nikl acac a nikl Raney.
Související produktové zdroje
Průvodce křížovými reakcemi