Organozinkové činidla
Organozinková činidla, která poprvé připravil Frankland v roce 1848, se hojně využívají v organické syntéze jako výkonné nástroje pro tvorbu C-C vazeb, účastní se reakcí podporovaných Cu(I) (vyvinutých ve společnosti Rieke Metals, Inc.) nebo Pd-katalyzovaných křížových vazebných reakcí (např. Negishiho spojování), jakož i Michaelových adicí a elektrofilních aminizačních reakcí. Je zajímavé, že volba přípravné cesty k organozinkovým činidlům typu RZnX (R=alkyl, aryl; X=halid) hraje důležitou roli v reaktivitě a stabilitě těchto sloučenin.
Nabízíme ucelenou řadu organozinkových sloučenin, včetně Rieke®. organozinkových činidel, která jsou stabilní jako roztoky v tetrahydrofuranu, Rieke® zinek a také četná předpřipravená organozinková činidla Rieke®. Před objevem Rieke® Zinku nebylo možné reagovat alkyl, aryl a vinyl bromidy nebo chloridy přímo s kovovým zinkem. Příprava těchto činidel byla možná pouze metatetickou reakcí halogenidu zinečnatého s organolithným nebo Grignardovým činidlem. Tento přístup byl bohužel omezeně použitelný, protože proces nebyl kompatibilní s mnoha typy funkčních skupin. Naproti tomu Rieke® zinek reaguje přímo s bromidy nebo chloridy a snáší různé citlivé skupiny, jako jsou nitrily, estery, amidy, ethery, sulfidy a ketony, za vzniku funkcionalizovaných organozinkových činidel.
Products
Protože mnoho organozinkových činidel je pyroforických, poskytujeme špičkové balení v lahvích Sure/Seal™, které prodlužuje životnost těchto činidel. Rostoucí seznam organokovových činidel také přechází do exkluzivních 25ml obalů Sure/Seal, aby se snížil odpad a rozklad nestabilnějších organokovových činidel, protože ke spotřebování objemu činidla je zapotřebí méně vstupů jehlou.
Postavte se svým výzvám v oblasti křížové vazby s naší spolehlivou řadou organozinkových činidel a soustřeďte se na vytváření průlomových objevů.
Související zdroje
- Rieke® Highly Reactive Metals
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- Tech Bulletin: Handling Pyrophoric Reagents
Due to the hazardous nature of pyrophoric reagents, we strongly recommend that all users read this bulletin carefully and completely before starting any actual laboratory work.