Tabulka kyselin a zásad - Tabulka kyselin a zásad
Relativní síla kyselin a zásad
Pomocí této tabulky kyselin a zásad zjistíte relativní sílu nejběžnějších kyselin a zásad. Tato tabulka kyselin a zásad obsahuje Ka referenční hodnotu spolu se vzorcem chemické látky a konjugovanou zásadou kyseliny. Tabulka kyselin a zásad je referenční tabulka určená k jednoduššímu určování síly kyselin a zásad. Tato tabulka je ideální pro použití v laboratoři nebo ve třídě.
Jak používat tabulku kyselin a zásad
Přečtěte si tyto pokyny, abyste se naučili používat tuto tabulku kyselin a zásad. V tabulce jsou uvedeny Ka hodnoty a síla jednotlivých kyselin a zásad.
- Silné kyseliny jsou uvedeny v levém horním rohu tabulky a mají hodnoty Ka >1
- Kyseliny s hodnotou a Ka menší než jedna jsou považovány za slabé a s postupem do spodní části tabulky jsou stále slabší.
- Silné báze jsou uvedeny v pravém dolním rohu tabulky a s postupem do horní části tabulky slábnou.
Konjugované páry kyseliny a zásady
V tomto grafu jsou nejsilnější kyseliny vlevo nahoře a nejslabší zásady vpravo nahoře. Konjugovaná zásada silné kyseliny je slabá zásada, proto je konjugovaná kyselina silné zásady slabá kyselina.
Kyselino-bazické páry a pufrovací chemie
A roztok pufru obsahuje slabou kyselinu a její konjugovanou zásadu nebo slabou zásadu a její konjugovanou kyselinu. Pufry fungují tak, že reagují se zásadou nebo kyselinou a regulují pH roztoku.