Přeuspořádání hranolků
Reakce
Friesova reakce přeskupení je organická reakce, která zahrnuje přeměnu fenolických esterů na hydroxyaryl ketony při zahřívání za přítomnosti katalyzátoru. Vhodnými katalyzátory pro tuto reakci jsou Brønstedovy nebo Lewisovy kyseliny, například HF, AlCl3, BF3, TiCl4 nebo SnCl4. Friesova reakce přeskupení je ortho, para selektivní reakce a používá se při přípravě acylfenolů.1 Tato organická reakce byla pojmenována po německém chemikovi Karlu Theophilu Friesovi.
Obrázek 1.Německý chemik Karl Theophil Fries
Foto-Friesova přestavba zahrnuje podobnou přeměnu fenolových esterů na hydroxy ketony v přítomnosti UV světla bez katalyzátoru.1
Tia-Friesova přestavba zahrnuje přeměnu aryltriflinátů na trifluormethanisulfinylfenoly v přítomnosti chloridu hlinitého v dichlormethanu.2
Aniontové fosfo-Friesovo přeskupení zahrnuje přeměnu esteru arylfosfátu [ArOP(=O)(OR)2] na orto-hydroxyarylfosfonát [o-HO-Ar-P(=O)(OR)2]. Tímto přeskupením vznikají fenoly s orto vazbou C-P.3
Materiály
Použití
Friesovo uspořádání našlo uplatnění v následujících oblastech:
- Bylo zkoumáno použití iontové taveniny [1-butyl-3-methylimidazoliumchloraluminátu, ([BMIm]Cl-xAlCl3)] jako rozpouštědla i katalyzátoru Lewisovy kyseliny. Reakcí s fenylbenzoátem se získá orto- a para-hydroxybenzofenon.4
Obrázek 2.Parahydroxybenzofenon
- Syntéza o- a p-hydroxyacetofenonů (užitečných meziproduktů při výrobě léčiv).5
- Celková syntéza α-tokoferolu (vitamin E).6
- Regioselektivní syntéza orto-acylhydroxy[2.2]paracyklophanů prostřednictvím TiCl4-katalyzované Friesovy přestavby a přímé regioselektivní acylační reakce.7
- Syntéza meziproduktů léčiv a agrochemikálií, termografických materiálů a účinných antivirových látek.8
- Syntéza hydroxynaftyl ketonů, prostřednictvím trifluormethanesulfonátu skandia katalyzované Friesovy přestavby acyloxynaftalenů.9
- Fotochemická jednopotenciálová syntéza 5-, 6- a 7-substituovaných chroman-4-onů z aryl 3-methyl-2-butenoátových esterů, prostřednictvím foto-Friesovy přestavby a bází katalyzované intramolekulární oxa-Michaelovy adiční reakce.10
Schéma výše uvedených syntéz:
Obrázek 3.Adiční reakce Oxa Michael
Nejnovější výzkum a trendy
- Bylo studováno přeuspořádání arylsulfonátů podle Friese za podmínek bez rozpouštědel při mikrovlnném dielektrickém ohřevu.8
Bylo zjištěno, že fotoreaktivní kapalně krystalické polymerní filmy podléhají osově selektivnímu foto-Friesovu přeskupení a vykazují fotoindukovanou optickou anizotropii při vystavení lineárně polarizovanému ultrafialovému světlu (LPUV).1 - Friesova přestavba byla použita v klíčových krocích celkové syntézy murikadieninu, nenasyceného předpokládaného prekurzoru v biosyntéze .nbsp;trans- a cis-solaminu.10
- Aniontová fosfo-Friesova přestavba chirálních ferrocenylfosfátů poskytuje diastereomerně obohacené 1,2-P,O-fosfonáty, které lze následně převést na enantiomerně čistý fosfan.13
- Friesova přestavba arylesterů na kapalné fázi katalyzovaná heteropolymerem H<.sub>3PW12O40 (PW) na podložce oxidu křemičitého nebo jeho soli Cs2.5H0,5PW12O40 (CsPW).14
- K výzkumu chemie ferrocenů byla úspěšně použita aniontová fosfo-Friesova přestavba.15
- Friesova přestavba byla použita pro syntézu antivirového flavonoidu olova ladaneinu, počínaje 2,6-dimethoxychinonem.16
Obrázek 4.Dimethoxychinon
- Kyselina heteropolová H3PW12O40 byla popsána jako účinný a ekologicky nezávadný katalyzátor pro Friesovu přestavbu fenylacetátu.17
Obrázek 5.Fenylacetát