Merck
Fotonické a optické materiály
Obrázek optických komponentů, které vedou laserovou dráhu otvorem ve strojním zařízení v továrně
Fotonika je technologie, která k přenosu dat využívá místo elektronů fotony zářivé energie (například viditelné světlo nebo infračervené paprsky). Ve srovnání s tradiční elektronikou má fotonika pro technologie zpracování informací a obrazu řadu výhod, včetně větší šířky pásma, rychlejší odezvy a menšího šumu způsobeného cizími elektromagnetickými poli. Nelineární optický proces (NLO) hraje ve fotonických aplikacích zásadní roli díky své schopnosti měnit vlastnosti světla, jako je frekvence, fáze, amplituda nebo přenosové charakteristiky, když světlo prochází NLO aktivním prostředím. 
Mezi našimi fotonickými a optickými materiály nabízíme širokou škálu barviv (laserová, infračervená (IR), chemiluminiscenční, ftalocyaninová/porfyrinová, fotochromní a termochromní), jakož i nelineárně optické (NLO), fotoluminiscenční a materiály pro řízení indexu lomu (RI). Rozsviťte svůj výzkum v oblasti řízení světla a zobrazovacích technologií pomocí našeho komplexního portfolia produktů:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Organické nelineární optické (NLO) materiály
Nabízíme širokou škálu organických NLO materiálů, včetně chromoforů, meziproduktů, NLO monomerů a NLO polymerů, s vynikající rychlostí odezvy, vysokou optickou jasností a lepší velikostí jejich susceptibility třetího řádu. Aby materiál vykazoval NLO aktivitu, měl by být necentrosymetrický. V materiálech NLO na bázi polymerů může být chromofor NLO začleněn do polymerní matrice buď jako host (v systému hostitel-host), nebo jako integrální složka kovalentně naroubovaná na polymerní řetězec, nebo dokonce kopolymerizovaná do samotné páteře polymeru. Naše kovalentně vázané NLO polymery mohou výrazně zlepšit stabilitu NLO chromoforů ve vašich aplikacích.
Materiály pro vlnovody
Index lomu (RI) má zásadní význam pro aplikace, jako jsou optické vlnovody, LCD displeje, antireflexní povlaky a oční zařízení. Materiály na bázi polymerů s nízkým a vysokým indexem lomu se ve srovnání se svými anorganickými protějšky snadněji zpracovávají, jsou lehké a necitlivé na mechanické namáhání. Nabízíme ucelenou řadu polymerů s vysokým indexem lomu na bázi aromatických a bromovaných aromatických monomerů a také polymery s nízkým indexem lomu na bázi fluorovaných monomerů.
NIR barviva
Naše barviva emitující blízkou infračervenou oblast (NIR) TokeOni a seMpai jsou ideální pro neinvazivní hluboké tkáňové biozobrazování u malých zvířat. Produkují emise v blízké infračervené oblasti s vrcholem při vlnové délce 677 nm, které mohou pronikat do většiny živočišných tkání a těl a umožňují mnohem vyšší citlivost ve srovnání s D-luciferinem v konvenčním systému světluška luciferáza (Fluc)/D-luciferin.
V porovnání s D-luciferinem se TokeOni a seMpai vyznačují:
  • Vyšší rozpustností ve vodě
  • Delší vlnovou délkou světelné emise
  • Schopností procházet hematoencefalickou bariérou
  • 5.2násobné zvýšení signálu
  • Vysoká chemická stabilita
  • Nízká toxicita
Při spojení s optimalizovanými enzymy poskytovaly systémy AkaBLI na bázi TokeOni 40násobně vyšší jas in vitro/i> a 100 až 1000krát vyšší jas in vivo než konvenční systémy D-luciferin/Fluc, což umožňovalo neinvazivní vizualizaci jednotlivých buněk hluboko uvnitř volně se pohybujících zvířat, která byla účinná ještě 1 rok po injekci.
Související zdroje produktů
  • Article: Photonic Optical Materials Tutorial
    The field of organic nonlinear optics has come a long way since the its triggering development in 1970. In that year, Davydov et al. reported a strong second harmonic generation (SHG) in organic molecules having electron donor and acceptor groups bridged by a benzene ring.8 In general, second-order nonlinearity originates from an organic molecule and having an acentric structure.
  • Article: TokeOni: Properties and Applications
    Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
  • Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
    Overall results suggest that seMpai is a suitable substrate of near-infrared BLI for many biological experiments. Its high solubility in neutral buffer conditions further extends the bioluminescent application of TokeOni derivatives.