Merck
Proteázy
Seznam proteolytických enzymů
Proteolytická hydrolýza peptidových vazeb je považována za základní a všudypřítomný mechanismus regulace nesčetných fyziologických procesů. K popisu proteáz se rutinně používají čtyři hlavní třídy proteolytických enzymů. Serinové proteázy jsou pravděpodobně nejlépe charakterizované. Do této třídy proteáz patří trypsin, chymotrypsin a elastáza. Do třídy cysteinových proteáz patří papain, kalpain a lysozomální katepsiny. Aspartické proteázy zahrnují pepsin a rennin. Mezi metalo-proteázy patří termolyzin a karboxypeptidáza A. Prozkoumejte naši komplexní nabídku přísně testovaných proteáz pro vaše potřeby při práci s proteiny.
Přečtěte si více
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Proteázy pro výzkumné aplikace
Pro pomoc s výběrem proteázy umožňuje náš vyhledávač proteáz výzkumníkům vyhledat endo- a exopeptidázy, které jsou potřebné pro přesné štěpení proteinů. Naše proteázy, které usnadňují katalytické štěpení proteinů na menší polypeptidy nebo jednotlivé aminokyseliny, poskytují ucelenou nabídku, která splní vaše potřeby v oblasti proteinových výzkumných aplikací.
Proteázy pro proteomický výzkum
Proteázy jsou běžně používané nástroje v proteomickém výzkumu a jsou vhodné pro štěpení proteinů na malé peptidové fragmenty pro analýzu hmotnostní spektrometrií s následným sekvenováním (tandemová MS). Trypsin vytváří peptidy v rozsahu užitečných hmotností pro hmotnostní spektrometrii a je uznáván jako nejpoužívanější proteáza pro identifikaci proteinů. Prozkoumejte naše roztokově stabilní rekombinantní produkty SOLu-Trypsin (EMS0004) (EMS0005) pro další informace. Kromě toho existují případy, kdy může být pro váš protein, který vás zajímá, lepší volbou samostatné nebo sekvenční trávení jinými proteázami. Nabízíme řadu proteáz sekvenační třídy, které jsou vhodné pro použití při přípravě vzorků pro hmotnostní spektrometrii.
Proteázy pro průmyslový a aplikovaný výzkum
Proteázy mají komerční význam v různých průmyslových a aplikovaných odvětvích a mají mnohostranné využití. Vzhledem k široké škále jejich fyziologických vlastností, včetně hydrolýzy při extrémních hodnotách pH nebo zvýšených teplotách, jsou ideální pro použití ve farmaceutickém, diagnostickém, textilním, potravinářském a nápojovém odvětví. Specifické aplikace těchto proteáz zahrnují mimo jiné: testování vlákniny a přísady clean-in-place pro odstraňování kontaminantů. Máme širokou nabídku purifikovaných enzymů a směsí enzymů pro výzkum a vývoj nových procesů, produktů a testů.
Sady pro detekci proteáz
Nabízíme dvě snadno použitelné sady pro detekci stopových množství proteáz nebo pro stanovení celkové aktivity proteáz pomocí stejných metodik, které naše oddělení kontroly kvality využívá již řadu let. Tyto protokoly jsme použili k testování tisíců vzorků na proteolytickou aktivitu.
Soupravy pro detekci proteáz jsou kompletní soupravy pro detekci primární nebo stopové proteázové aktivity podle vašeho výběru fluorometrické nebo kolorimetrické detekce. Součástí balení je vše potřebné, včetně kontrol, standardů, pufrů a substrátu. Pro větší pohodlí lze test provádět buď v kyvetovém, nebo mikrotitračním formátu. Každá sada obsahuje dostatek činidel pro 200 x 1 ml testu. Pro vyšší citlivost při měření nízkých hladin proteázové aktivity se doporučuje sada pro fluorescenční detekci proteáz (PF0100). Pro přesnější kvantifikaci aktivity primárních proteáz se doporučuje souprava pro kolorimetrickou detekci proteáz (PC0100).
Jak souprava pro fluorometrickou detekci, tak i souprava pro kolorimetrickou detekci byly testovány na reprezentativních vzorcích všech čtyř typů tříd proteáz (serinová, asparagová, cysteinová a metaloproteáza), aby byla zajištěna široká použitelnost.