Gelová elektroforéza
Gelová elektroforéza proteinů je běžná technika používaná k separaci proteinů pro purifikaci, charakterizaci a analýzu exprese. Při této metodě jsou nabité molekuly bílkovin transportovány přes gel pomocí elektrického pole. Jejich pohyblivost v elektrickém poli závisí na velikosti, tvaru a náboji proteinu.
Při elektroforéze proteinů lze použít jak polyakrylamidové, tak agarozové gelové matrice. Tyto matrice slouží jako síto a umožňují menším proteinům procházet rychleji než větším proteinům. Agarosa má velkou velikost pórů a lze ji použít k separaci proteinů s poloměrem větším než 5 až 10 nm, například velkých proteinových komplexů. Polyakrylamid má menší velikost pórů, může oddělovat bílkoviny o velikosti od 5 kDa do 2 000 kDa a nejčastěji se používá při elektroforéze bílkovin.
Doporučené kategorie
Předbarvené a nebarvené markery molekulových hmotností pro gelovou elektroforézu bílkovin, SDS-PAGE a Western blotting.
Prefabrikované polyakrylamidové proteinové gely, pufry a činidla pro ruční lití polyakrylamidových gelů pro elektroforézu proteinových gelů PAGE a SDS-PAGE.
Vysoce citlivé kolorimetrické a fluorescenční barvení proteinových gelů, fixační roztoky a činidla pro odstraňování barviv z polyakrylamidových gelů, agarózových gelů a PVDF a nitrocelulózových membrán.
Elektroforézní nádrže, blotovací systémy a napájecí zdroje pro gelovou elektroforézu proteinů a mokrý a polosuchý přenos.
Existuje několik metod gelové elektroforézy proteinů, přičemž každá metoda poskytuje odlišné informace o proteinech, které vás zajímají:
SDS-PAGE
Dodecylsíran sodný (SDS) - polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) umožňuje separaci proteinů na základě molekulové hmotnosti. Při této metodě je do běžícího pufru přidán detergent SDS. SDS propůjčuje proteinům čistý záporný náboj, čímž maskuje jejich vlastní náboj. Při separaci proteinů v přítomnosti SDS a denaturačních činidel jsou proteiny méně kulovité a více lineární. Výsledkem je, že rychlost, s jakou proteiny navázané na SDS migrují gelem, závisí především na jejich velikosti, což umožňuje odhadnout hmotnost molekul porovnáním s proteinovými standardy.
Nativní stránka
Při nativní polyakrylamidové gelové elektroforéze se proteiny separují způsobem, který zachovává jejich nativní konformaci (terciární strukturu), interakce mezi podjednotkami (kvartérní strukturu a interakce protein-protein) a biologickou aktivitu. Při této metodě se proteiny připravují a zpracovávají za neredukujících a nedenaturačních podmínek. Pohyblivost proteinů je dána komplexní kombinací faktorů, protože každý protein může migrovat směrem k některé z elektrod v závislosti na svém náboji a rychlostí závislou na jeho tvaru a vazebném chování. Z tohoto důvodu se nativní PAGE pro stanovení molekulové hmotnosti nedoporučuje. Nativní PAGE se obvykle používá v aplikacích, které vyžadují purifikaci aktivního proteinu nebo detekci pomocí protilátky, která rozpoznává pouze nativní formu proteinu.
Isoelektrická fokusace (IEF)
Isoelektrická fokusace využívá elektrické pole i gradient pH k oddělení proteinů podle jejich nativního izoelektrického bodu (pI). Jak se proteiny pohybují přes gradient pH, mění se jejich čistý náboj. Pod elektrickým polem každý protein migruje k pH, kde je jeho čistý náboj nulový (označovaný jako izoelektrický bod proteinu). Během separačního procesu se bílkoviny ve vzorku hromadí, neboli "fokusují", na specifických a předvídatelných místech v gelu. Izoelektrická fokusace se používá při identifikaci proteinů ze složitých vzorků (např, buněčné a tkáňové lyzáty, plazma), analýze posttranslačních modifikací a separaci vzorků pro analýzu hmotnostní spektrometrií.
2D PAGE
Dvourozměrná polyakrylamidová gelová elektroforéza umožňuje rozlišení bílkovin podle jejich vlastního izoelektrického bodu (pI) i hmotnosti. Rozdělení podle pI probíhá prostřednictvím izoelektrické fokusace (IEF). Rozdělení podle hmotnosti se provádí pomocí SDS-PAGE. 2-D PAGE poskytuje největší rozlišení pro analýzu proteinů a běžně se používá v proteomickém výzkumu k rozlišení stovek až tisíců proteinů na jediném gelu.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Bis-Tris gely a pufry pro lepší rozlišení proteinů ve srovnání s tradičními tris-glycinovými gely.
- DNA / Protein Electrophoresis and Troubleshooting Tables
- Identifikujte příčiny a způsoby řešení problémů při přípravě vzorků SDS-PAGE a optimalizujte podmínky elektroforézy.
- The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
- Biologické pufry jsou organické látky, které udržují konstantní pH v daném rozmezí tím, že neutralizují účinky vodíkových iontů.
- Zobrazit vše (25)
Související protokoly
- Úvod do PAGE. Seznamte se s pozadím SDS-PAGE a protokolem pro separaci proteinů na základě velikosti v polyakrylamidovém gelu.
- TAE i TBE se používají jako pufry pro elektroforézu nukleových kyselin, ale mají některé důležité rozdíly. Projděte si naše recepty a video, abyste měli co největší šanci na úspěch.
- Naučte se základy Northern a Southern blottingu s protokoly a aplikacemi pro přenos makromolekul na membránové nosiče.
- Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate has been designed for post-electrophoresis staining of proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels. Fixing the proteins prior to staining is recommended for maximum sensitivity.
- This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
- Zobrazit vše (37)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com