Pufry pro buněčnou lyzi a činidla pro extrakci proteinů
Izolace a purifikace proteinů vyžadují buněčnou lýzu rozrušením buněk nebo vzorků tkání a extrakci příslušné bílkovinné frakce. Tento krok je kritický, protože metody zpracování mohou ovlivnit integritu a aktivitu cílového proteinu nebo jej jinak vystavit degradačním podmínkám. Prozkoumejte pufry pro buněčnou lýzu, soupravy a činidla pro extrakci proteinů a posilovače, jako jsou extrakční enzymy, pro vaše specifické typy buněk a potřeby aplikace.
Products
Související zdroje produktů
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
- Benzonase® Nuclease Q&A
Na této stránce je uvedeno devět často kladených otázek a odpovědí o Benzonase® Nuclease.
- Lysing Enzymes
Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- BugBuster® and Benzonase® Reagents are the Clear Solutions to Simple, Efficient Extraction of E. coli Proteins
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Use of BugBuster® and Lysonase™ Reagents for efficient protein extraction from Gram-positive bacteria
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
- BugBuster® Plus Lysonase™ Kit: Cell Lysis and Nucleic Acid Removal for Gram-negative and Gram-positive Bacteria
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
Pufr RIPA pro buněčnou lyzi
Radioimunoprecipitační pufr (RIPA) se používá k rychlé buněčné lýze a solubilizaci proteinů z adherentních i suspenzních savčích buněk. Pufr pro buněčnou lýzu RIPA umožňuje účinnou buněčnou lýzu a solubilizaci proteinů a zároveň zabraňuje degradaci proteinů a interferenci s imunoreaktivitou a biologickou aktivitou. Pufr RIPA také minimalizuje nespecifické vazebné interakce s proteiny, čímž zajišťuje nízké pozadí při imunoprecipitačních a molekulárních pull-down testech.
BugB.uster® činidla pro extrakci proteinů
Činidla pro extrakci proteinů BugBuster® jsou optimalizována pro extrakci proteinů z E. coli za nedenaturačních podmínek.
BugBuster® Master Mix v sobě kombinuje činidlo BugBuster®. činidlo pro extrakci bakteriálních proteinů s roztokem nukleázy Benzonase® a rLysozyme™ pro pohodlnou extrakci proteinů a štěpení nukleových kyselin "vše v jednom".
- Pro extrakci proteinů z kvasinkových kultur jsou k dispozici činidla pro extrakci proteinů z kvasinkových kultur YeastBuster™.
- Činidlo pro extrakci proteinů CytoBuster™ je k dispozici pro lýzu a extrakci proteinů z buněk hmyzu a savců.
- Činidlo NucBuster™ umožňuje extrakci jaderných proteinů za méně než 30 minut pomocí jednoduchého dvoukrokového protokolu.
- Extrakční činidlo PhosphoSafe™ obsahuje inhibitory fosfatáz, které zachovávají fosforylační stav proteinů vzorku.
CelL.ytic™ lysis reagents
CelLytic™ lyzující činidla jsou speciálně vyvinuta pro lyzi a extrakci buněčných proteinů za nedenaturačních podmínek podle typu buňky nebo tkáně a lokalizace cílového proteinu.
PopCkultura® reagenty
Reagenty PopCulture® umožňují extrakci proteinů z buněk přímo v kultivačním médiu bez nutnosti odstřeďování. Reagencie PopCulture® pro hmyz lyzuje hmyzí buňky přímo v médiu bez séra a je ideální pro expresní screening mnoha malých vzorků.
Enhancery: Extrakční enzymy a další činidla
- roztok rLysozyme™: Enzymaticky štěpí vazby v peptidoglykanové vrstvě bakterií, aby prorazil buněčnou stěnu pro lýzu nebo přípravu sféroplastů, zvláště účinný proti grampozitivním druhům.
- Achromopeptidase: bakteriolytická serinová proteáza, pro lýzu grampozitivních bakterií rezistentních vůči lysozymu.
- Lyticase: enzymaticky štěpí β-glukanové vrstvy buněčné stěny kvasinek, čímž umožňuje přístup k buněčnému obsahu. Trávení vnější vrstvy pomáhá připravit sféroplasty k lýze nebo transformaci.
- Chitináza: Trávení buněčné stěny probíhá bezpečně degradací chitinu u hub a dalších organismů.
- Multilytická směs: MetaPolyzym, směs 6 enzymů pro těžko lyzovatelné vzorky.
- Lytické enzymy bez DNA: pro vzorky s nízkým obsahem biomasy citlivé na kontaminaci mikrobiální DNA.
- Benzonáza® nukleáza: rozkládá všechny typy nukleových kyselin pro účinnější extrakci proteinů, snižuje viskozitu a interference při testování, což umožňuje přesnou manipulaci se vzorky a rychlejší chromatografii. Další informace naleznete na Stránka otázek a odpovědí.
- Činidlo pro biologické zpracování Lysonase™: výhodná směs roztoku rLysozyme™ a nukleázy Benzonase® minimalizuje kroky pipetování.
- ExoPolyzym: Pro enzymatickou lýzu extracelulární matrice biofilmu, je směs 7 enzymů, které rozkládají různé složky nacházející se v ECM, jako jsou EPS a lipidy.