Kvantifikace bílkovin
Kvantifikace bílkovin a proteinové testy mají zásadní význam pro přesné stanovení koncentrace bílkovin ve vzorku. Existuje celá řada metod kvantifikace proteinů, včetně UV absorpčních testů, testů založených na činidlech a technologií imunoanalýzy. Každá z těchto technologií kvantifikace proteinů má jedinečné výhody a vhodnost testu závisí na typu vzorku a/nebo objemu, který je k dispozici pro analýzu. Například některé z testů na bázi barviv mohou interferovat s chemickými látkami obsaženými v pufrovacích přípravcích a vhodnější může být alternativní test. Vědci musí zvážit omezení jednotlivých testů, aby určili, který je pro jejich vzorek nejlepší volbou.
Absorpční testy UV záření
Použití ultrafialové (UV) absorbance k měření koncentrace bílkovin je relativně jednoduchý kvantifikační test bílkovin. Aminokyseliny s aromatickými postranními řetězci (tryptofan, tyrosin atd.) poskytují bílkovinám charakteristickou UV absorbanci při 280 nm. Protože tyto aminokyseliny absorbují UV světlo při 280 nm, lze absorbanci při této konkrétní vlnové délce získat pomocí spektrofotometru a použít ji k odhadu koncentrace bílkovin ve vzorcích. Tento relativně rychlý test se v laboratořích často používá a pro odhad koncentrace bílkovin se obvykle používá Warburg-Christianova metoda. Použití UV absorbance pro stanovení koncentrace bílkovin však může mít vysokou variabilitu, protože nebílkovinné složky ve vzorku mohou interferovat s měřením absorbance. Navíc směsi s různými proteiny ve vzorku mohou způsobit rozdílné hodnoty absorbance v důsledku rozdílného složení aminokyselin.
Assaye založené na činidlech
Assaye založené na činidlech překonávají problémy s kompatibilitou, které se vyskytují u metod UV absorbance. Mezi příklady testů založených na činidlech pro kvantifikaci proteinů patří ty, které využívají kolorimetrické metody, jako jsou testy kyseliny bicinchoninové (BCA), Lowryho a Bradfordův test. V tomto případě se používá BCA metoda a Lowryho metoda zahrnují tvorbu komplexu měď-protein. Jedná se o citlivé testy, které jsou méně variabilní než Bradfordův test. Bradfordův test je však rychlý, snadno proveditelný a na rozdíl od BCA a Lowryho testů je kompatibilní s některými redukčními činidly.
Imunologické testy
Některé testy nemusí být schopny podpořit přesnou kvantifikaci proteinů, pokud je ve vzorku více proteinů nebo jsou jejich množství pod prahem detekce. Výkonné imunoanalytické technologie využívající různé metody detekce poskytují alternativní metodu přesné kvantifikace proteinů z různých typů vzorků. Například multiplexní testy umožňují výzkumníkům kvantifikovat více proteinů ve vzorku současně. Kromě toho technologie počítání jednotlivých molekul může měřit femtogramové hladiny proteinů, což pomáhá identifikovat a kvantifikovat proteiny s nízkou hladinou v malých vzorcích. Výzkumné aplikace využívající tyto technologie zahrnují měření biomarkerů ve zdravých tkáních nebo těch, které souvisejí s progresí onemocnění, aby bylo možné lépe porozumět určitým chorobným stavům.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Zjistěte více o hmotnostní spektrometrii, včetně toho, co to je, k čemu se používá a jak funguje.
- To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
- K dispozici jsou produkty pro tradiční i alternativní techniky kvantifikace proteinů, včetně BCA, Bradfordovy, Lowryho a dalších.
- Learn how total protein quantitation with an infrared spectrometer may be a more accurate and universal alternative to Bradford, BCA, or UV-based methods.
- Výrazné zlepšení sledování jednotlivých molekul pomocí vynikajícího fluorescenčního konjugátu NTA-Atto 647N
- Zobrazit vše (27)
Související protokoly
- Standardní postup pro kvantitativní stanovení celkové koncentrace bílkovin v roztoku metodou BCA.
- To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
- 2-D Quant Kit from Cytiva is designed to accurately determine protein concentrations in samples for electrophoresis.
- Zobrazit vše (15)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com