Merck
DomůProduktyProtein BiologyProtein Sample PrepSubcelulární frakcionace, obohacování a depleční činidla
Subcelulární frakcionace, obohacování a depleční činidla
Techniky subcelulární frakcionace
Subcelulární frakcionace a obohacování proteinů umožňují identifikaci a studium proteinů v proteomickém výzkumu. Pro subcelulární frakcionaci, extrakci, depleci a obohacení proteinů je k dispozici široký výběr souprav pro zpracování vzorků z buněk, tkání, bakterií, rostlin a dalších typů vzorků. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sady pro izolaci organel
Biogeneze a údržba intracelulárních organel má v buněčné biologii zásadní význam. Zavedení a udržení pořádku vyžaduje mechanismy pro syntézu a lokalizaci proteinů do konkrétních organel a monitorování a regulaci jednotlivých organel. Cílené proteomické profilování může být partnerem funkce proteinových drah obohacením o organely a analýzou jejich obsahu. Tyto soupravy a činidla umožňují výzkumníkům obohacovat funkční mitochondrie, chloroplasty a další s doprovodnými soupravami pro stanovení integrity organel.
  • Speciálně vyvinutá extrakční činidla a osvědčené postupy vhodné pro izolaci v malém i velkém měřítku
  • Izolujte neporušené, funkčně aktivní organely pro extrakci proteinů, in vitro testy a další studie
ProteoExtract® Kits
Sady ProteoExtract® pokrývají různé kroky přípravy proteomických vzorků od extrakce proteinů a odstranění hojných proteinů až po koncentraci směsí proteinů, odstranění rušivých látek, trávení proteinů, selektivní zachycení fosforylovaných peptidů a selektivní obohacení pro specifické třídy proteinů. Všechny soupravy jsou vzájemně kompatibilní.
  • Efektivní a reprodukovatelná extrakce proteinů
  • Koktejly inhibitorů proteáz zlepšují výsledky následných analýz
  • Better spot resolution facilitated by nucleic acid digestion with protease-free Benzonase® nuclease
  • Designed for compatibility with many applications including activity assays, Western blots, 1D and 2D PAGE, and mass spectrometry
  • Optimalizované protokoly pro různé biologické vzorky
ProteoPrep®Extrakční a depleční soupravy
Soupravy ProteoPrep® a jednotlivá extrakční činidla umožňují získat selektivní nebo celkové proteinové extrakty z buněčných vzorků. Proteinové extrakce získané pomocí jednotlivých složek lze optimalizovat tak, aby vyhovovaly vašim individuálním potřebám. Redukční a alkylační činidla umožňují získat proteinové vzorky, které vykazují lepší zaostření a menší proužkování ve 2D gelech. Každé činidlo sady je k dispozici také jako samostatný produkt pro výzkumníky, kteří optimalizovali extrakční protokol s použitím jednoho chaotropního extrakčního činidla.
  • Inovativní detergentní přípravky
  • Premixované solubilizační roztoky