주요 문서
I0889
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
동의어(들):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
설명
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
포장
pkg of 1 ea
루프 직경 × 길이
1 μL × 70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)