주요 문서
S4522
Glass spreaders
90° bend
동의어(들):
cell spreader, glass spreader
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
애플리케이션
For inoculating petri dishes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)