설명
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
포장
pkg of 1 ea
루프 직경 × 길이
10 μL × 70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객