주요 문서
BR452210
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 10 μL, blue
동의어(들):
Inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
blue
polystyrene
무균
sterile; γ-irradiated
포장
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
제조업체/상표
BRAND 452210
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
특징 및 장점
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)