주요 문서
I7523
Sigma-Aldrich
Nunc® inoculating loops
blue, size 10 μL, sleeve of 50
동의어(들):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
무균
sterile
포장
sleeve of 50
제조업체/상표
Nunc 251586
크기
10 μL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Accurate to semiquantitative standard for handling samples
  • Surface treated to enhance adhesion of the droplets
  • Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
  • Non toxic
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2