주요 문서
I8388
Inoculating Loop
loop size 10 μL
동의어(들):
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.21
material
polystyrene
무균
sterile; γ-irradiated
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Simport L200-2A
루프 크기
10 μL
색상
color-coded yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
포장
In tray packs containing 10 loops
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)