material
polystyrene
무균
sterile
포장
sleeve of 50
제조업체/상표
Nunc 253287
크기
1 μL
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Accurate to semiquantitative standard for handling samples
- Surface treated to enhance adhesion of the droplets
- Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
- Non toxic
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객