주요 문서
Z740494
smartPick Wooden inoculation picks
standard, needle point
동의어(들):
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
needle point
포장
pack of 1600 ea
제조업체/상표
LevGo Inc 18250-NP
길이
2.5 in. (6.35 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
법적 정보
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)