R0783
RG-239 hydrate
동의어(들):
(3)-3-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-lup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, (3R)-3-Allyl-3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, 18 dia 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H52O3 · xH2O
Molecular Weight:
496.76 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@](O)(CC=C)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C33H52O3.H2O/c1-9-14-33(36)20-17-29(6)24(28(33,4)5)13-15-31(8)25(29)11-10-23-26-22(21(2)3)12-16-32(26,27(34)35)19-18-30(23,31)7;/h9,22-26,36H,1-2,10-20H2,3-8H3,(H,34,35);1H2/t22-,23+,24-,25+,26+,29-,30+,31+,32-,33-;/m0./s1
InChI key
JMELBGCTIDKOPM-RQBNYOBGSA-N
애플리케이션
RG-239, a betulinic acid derivative and TGR5/Gpbar-1 agonist, is used to study the role of bile acid activated TGR5 in intestinal motility, inflammation, energy production, glucose homeostasis, glycemic control, obesity and liver steatosis.
생화학적/생리학적 작용
RG-239 is a TGR5 agonist
Semisynthetic derivative of betulinic acid (3β-allylbetulinic acid), RG-239 is an agonist at the G-protein coupled receptor TGR5. TGR5 signalling induces glucagon-like peptide-1 (GLP-1) release in brown adipose tissue, enhancing glucose tolerance and attenuating diet-induced obesity.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.