Laboratorní míchání a míchání
Laboratorní vybavení pro míchání, míchání a třepání může být poměrně specializované, proto je důležité pořídit si správnou položku pro daný úkol. Vzhledem ke složitosti míchání existuje mnoho různých typů laboratorních míchadel. Nejjednodušší je použití míchací tyče nebo špachtle k ručnímu míchání roztoků. nadhlavní míchadlo a lopatkové míchadlo má u vysoce viskózních vzorků oproti magnetickému míchadlu mnoho výhod, nicméně magnetické míchadlo je často mnohem levnější a mámožnost zahrnout ohřev uvnitř desky a výhodu mnoha provedení míchadel pro vytvoření různého množství smykového napětí. Existuje také široká škála laboratorních rockerů a válečků s pohyby v různých rovinách. Díky pomalejším rychlostem a lepší kontrole se často používají při práci s buněčnými a tkáňovými kulturami, při barvení, blotování a sedimentačních studiích. Vortexery jsou jednoduchá zařízení, která se používají k rychlému míchání činidel nebo suspendování buněk v malé lahvičce.
Přečtěte si více o
Products
Míchací tyče a špachtle
Míchací tyče a špachtle se používají k ručnímu míchání roztoků. Míchací tyče by měly být vybírány na základě rozměrů a materiálu. Míchací tyče z PTFE a polypropylenu jsou autoklávovatelné a mají dobrou tepelnou odolnost. Polyethylenové a ocelové tyče poskytují chemickou i teplotní odolnost. Tyčinky z borosilikátového skla lze použít k míchání pro všeobecné účely nebo pro použití se směsmi, které reagují s plasty nebo ocelí. Laboratorní špachtle jsou užitečné pro nabírání a stírání a jsou k dispozici s hlavicemi různých tvarů, aby se přizpůsobily různým nádobám nebo vzorkům s různou úrovní sedimentace. míchání se používá ve výzkumných laboratořích a průmyslových laboratořích pro míchání, rozpouštění nebo jiné účely. K míchání a míchání roztoků a vzorků je k dispozici celá řada zařízení.
Vortexery
Vortexové mixéry využívají kruhový pohyb k vytvoření vírů v kapalinách a tekutinách, které roztok rovnoměrně promíchají. Vortexery jsou k dispozici s dotykovou aktivací nebo s nepřetržitým provozem, pevnými a nastavitelnými rychlostmi a platformami, které podporují různé typy nádob a kontejnerů od malých zkumavek až po velké desky. Průměr oběžné dráhy vortexeru nebo orbitální třepačky určuje, které nádoby lze použít. Menší orbity o průměru 3 mm jsou vhodné pro mikrotitrační destičky, mikrozkumavky a jiné malé nádoby. Středně velké orbity o průměru 15 mm - 25 mm jsou vhodné pro misky na buněčné kultury, baňky a kádinky. Větší orbity (>30 mm) se doporučují pro velké objemy nebo široké nádoby.
Magnetické míchací tyče
Magnetické míchací tyče je třeba vybírat podle tvaru, velikosti a materiálu.
Tvar
Tvar míchací tyče může ovlivnit stupeň míchání a kompatibilitu s nádobou.
- Kulaté míchací tyče se obvykle používají s kádinkami a nádobami s plochým dnem.
- Kulaté míchací tyče mají kolem středu otočný prstenec, který snižuje vibrace a tření a dobře se hodí do nádob, které mají zakřivené nebo nerovné dno.
- Sférické míchací tyče se používají ve zkumavkách a lahvičkách.
- Eliptické míchací tyče jsou ideální pro použití v kádinkách s kulatým dnem.
- Křížové rotační tyče stabilizují míchání při vysokých rychlostech a doporučují se pro turbulentní roztoky nebo roztoky se sedimentací.
- Korunové míchací tyče se používají v kyvetách nebo zkumavkách.
- Míchací tyče ve tvaru kosti se doporučují pro použití v nádobách s mírně vypouklým dnem.
- Trojúhelníkové míchací tyče dobře stírají a zabraňují sedimentaci a doporučují se, pokud je pro míchání nutná zvýšená turbulence.
Velikost
Míchací tyče by měly být dostatečně malé, aby se při míchání nedotýkaly stěn nádoby. Maximální velikost míchací tyče umožňuje větší pohyb a lepší míchání. Zakřivené nádoby budou vyžadovat menší míchací tyče, aby nedocházelo k zachytávání o stěny baňky.
Materiál
Magnetické míchací tyče se obvykle vyrábějí ze slitin hliníku, niklu a kobaltu. Samariumkobaltové míchací tyče se silněji spojují s vnitřním míchacím magnetem deskového míchadla nebo míchacího pláště. Míchací tyče jsou obvykle potaženy PTFE, který má vysokou chemickou a teplotní odolnost. Povlakový materiál by měl být kompatibilní s vaším vzorkem.
Desková míchadla a míchací mantinely
Vyberte si účinné míchadlo nebo míchací mantinel na základě jednoho nebo dvou kritérií výběru, ale nejlepšího výsledku pro svou aplikaci dosáhnete, pokud budete mít na paměti tyto proměnné:
Přesnost a stabilita: Základní analogové jednotky nejsou určeny k přesnému řízení rychlosti míchání, ale nabízejí úspornost, spolehlivost a snadné použití, pokud není vyžadováno přesné řízení. U aplikací, kde je kontrola rychlosti míchání rozhodující, nabízejí jednotky s elektronickou zpětnou vazbou nejvyšší stupeň přesnosti a stability. Mikroprocesorové řízení sleduje rychlost míchání a automaticky kompenzuje změny v systému vzhledem ke zvolené nastavené hodnotě. Ačkoli je toto přesné řízení dražší, dokáže udržet určitou rychlost míchání pro reprodukovatelnější výsledky.
Objem: Míchadla a míchací horké desky se dodávají v mnoha různých velikostech a konfiguracích od malých jednotek s jednou nádobou až po velkokapacitní jednotky s více jednotkami. Jednotky určené pro synchronní míchání a ohřev více nádob jsou k dispozici s individuálním ovládáním míchání až pro devět nádob.
Viskozita: Všechna míchadla nejsou stejná, pokud jde o sílu magnetické vazby. Schopnost páru hnacího magnetu a míchací tyče účinně míchat daný roztok je funkcí několika proměnných, jako je tvar a velikost hnacího magnetu, tvar a velikost míchací tyče, vzdálenost mezi míchací tyčí a hnacím magnetem, tvar a velikost nádoby, požadovaná rychlost míchání a viskozita vašeho roztoku. Míchání viskóznějších roztoků vyžaduje jednotku s větší silou magnetické vazby: vyberte míchadlo s větším hnacím magnetem (>12 cm dlouhým), silným motorem a schopností pojmout delší míchací tyče.
Konvenční motor vs. indukční pohon: Konvenční motory s tažnými magnety mají pověst problematických, časem se opotřebovávají, což způsobuje potřebu údržby, a mohou produkovat značné množství tepla během míchání log. Indukční pohony, které používají míchadla 2MAG, nemají žádné pohyblivé části, takže se neopotřebovávají a nevyžadují údržbu, jsou skvělé pro robotiku, protože jsou ploché a šetří místo, ideální pro vzorky citlivé na teplotu, protože produkují minimum tepla, a jsou k dispozici s dálkovými ovladači, které zvyšují univerzálnost a umožňují úplné ponoření.
Třepy a válečky
Obrovské množství dostupných pohybů třepů může být matoucí, ale každý z nich má své vlastní vlastnosti.Orbitální třepačky se pohybují kruhovým pohybem, který je ideální pro mnoho aplikací v molekulární biologii a zabraňuje tvorbě "slupky" na povrchu kapaliny. Rotační pohyby jemně otáčejí vzorky ve zkumavkách, baňkách nebo lahvích. Některé mají také nastavitelný sklon umožňující volbu úhlu otáčení. Díky pomalému a jemnému míchání jsou ideální pro jemné vzorky. Kyvné plošiny mohou poskytovat 2-D nebo 3-D kývavý pohyb. Ty rovněž zajišťují jemné a rovnoměrné míchání a obvykle se používají s mikrotitračními destičkami nebo stojany s lahvičkami a zkumavkami. Jsou ideální pro imunoanalýzy, krevní vzorky, buněčné suspenze a bloty. Vlnovací třepačky se používají pro tekutiny citlivé na smyk, jako je ELISA, extrakce DNA, syntéza proteinů a hybridizace. Většina modelů má proměnnou rychlost a úhel náklonu.
Impelery a míchací lopatky
Impelery využívají smykovou sílu, vír nebo provzdušňování k míchání vzorků v kombinaci s kompatibilními hřídelemi nebo lopatkami. Oběžné kolo by mělo být vybráno na základě průtoku, průměru, viskozity a materiálu. Pro míchání kapalin se doporučuje axiální proudění. Radiální proudění poskytuje vyšší smyk a turbulenci a doporučuje se pro disperzní a emulzní míchání. Tangenciální proudění se doporučuje pro míchání vzorků s vysokou viskozitou. Oběžná kola jsou obvykle vyrobena z různých druhů nerezové oceli nebo PTFE pro aplikace zahrnující drsné nebo korozivní vzorky.
Horní míchadla
Horní míchadla jsou umístěna nad vzorkem a k míchání vzorků používají oběžná kola. Měla by být vybrána na základě rychlosti míchání, objemu, točivého momentu a viskozity. Pro míchání směsí s vyšší viskozitou se doporučuje vyšší točivý moment. Závěsná míchadla jsou k dispozici s různými možnostmi, včetně míchání v obráceném směru, programování pro automatické vypnutí, záznamu dat a ochrany proti přetížení/přehřátí.