Laboratorní kontejnery a skladování
Uspořádaná laboratoř usnadňuje vyhledávání a doplňování spotřebního materiálu podle potřeby, snižuje plýtvání a omezuje objednávání na poslední chvíli a zároveň zvyšuje efektivitu a produktivitu. Nabízíme základní, flexibilní laboratorní skladovací řešení, včetně lahví a karbolek, destiček, stojanů a krabic, zásobníků, těsnicích fólií a zkumavek, která chrání materiály a umožňují výzkumným pracovníkům efektivně plnit jejich každodenní úkoly a zároveň pomáhají udržovat pořádek v laboratorních prostorách.
- Kontejnery různých velikostí a z různých materiálů, které splňují požadavky na vzorky, teplotu a chemickou kompatibilitu
- Možnosti úspory místa pro malé nebo silně zaplněné laboratorní prostory
- Inteligentní konstrukce pro sdílené a společné materiály
- Řešení, která umožňují sledování a lokalizaci zásob
Řešení pro skladování v laboratoři by měla být vybírána na základě použití, pracovních postupů, kapacity a zamýšleného skladovaného materiálu.
Doporučujeme vám, abyste si vybrali vhodné řešení. |
Products
Láhve a karboxy
Láhve se nejčastěji používají ke skladování chemikálií, rozpouštědel a jiných kapalin a jsou k dispozici ve specifických tvarech, které vyhovují potřebám využití, bezpečnosti a skladování. Lahve se vyrábějí ze skla kvůli inertnosti nebo z různých plastů, které mají různou chemickou kompatibilitu. Čiré sklo nebo přírodní plasty umožňují maximální viditelnost. Jantarově zbarvené sklo a neprůhledné plasty se doporučují pro materiály citlivé na světlo. Lahve mohou být jednorázové nebo vyrobené z materiálů podporujících autoklávování nebo čištění pro opakované použití podle potřeby.
Karboxy jsou ideální pro skladování a přepravu větších objemů kapalin, přičemž jejich výhodou je, že mají k dispozici hrdla pro snadný přístup k obsahu.
Skladovací misky
Naše nabídka 48-, 96- a 384jamkových polypropylenových skladovacích mikrodestiček a misek Corning<.sup>®, Brand® a Nunc® deepwell plates/a> jsou ekonomickým a spolehlivým řešením pro uchovávání vzorků pro vysoce výkonný screening a testy s nízkou vazbou v oblasti objevování léčiv, molekulární biologie a genomických aplikací.
Stojany a boxy
Stojany se používají k podepření, uspořádání a uložení různých typů skleněného nádobí, laboratorních pomůcek a dalších předmětů. Laboratorní stojany jsou k dispozici pro pipety, zkumavky, mikrozkumavky, lahvičky, Petriho misky, mikrotitrační destičky a další laboratorní nádobí. Stojany jsou vyrobeny z různých materiálů včetně obyčejného a epoxidem potaženého kovu, dřeva a různých plastů. Stojany na zkumavky a mikrozkumavky mají otvory různých velikostí, aby se do nich vešly konkrétní průměry zkumavek.
Boxy jsou k dispozici v různých velikostech a tvarech, s přepážkami i bez nich a z různých materiálů, které splňují požadavky na chemickou a teplotní kompatibilitu.
- Obecné boxy a kontejnery používané pro skladování a přepravu produktů a vzorků.
- Boxy na preparáty se používají k ukládání, uspořádání a bezpečné přepravě mikroskopických preparátů.
- Kryogenní a mrazicí boxy, které jsou k dispozici buď z polykarbonátu, nebo z vodoodpudivé dřevovláknité desky, se používají k ukládání materiálů v nízkoteplotních a kryogenních mrazničkách. Tyto boxy jsou k dispozici s přepážkami určenými pro různé velikosti zkumavek. Polykarbonátové boxy na kryogenní lahvičky lze konfigurovat s průhlednými kryty pro snadnou identifikaci vzorků.
Těsnicí fólie a fólie
Fólie a fólie zajišťují těsné uzavření a chrání materiály uložené ve zkumavkách, destičkách, baňkách a dalších nádobách. Pro viditelnost vzorků jsou k dispozici průhledná lepicí těsnění a pro materiály citlivé na světlo se dodávají také v neprůhledných barvách. Tepelná těsnění nabízejí širší chemickou a teplotní kompatibilitu. Pružné fólie včetně fólie Parafilm® na bázi parafínu a fólie na bázi polyethylenu Fólie DuraSeal® lze natáhnout přes nádoby různých tvarů, aby se zabránilo odpařování. Fólie na bázi hliníku jsou určeny k utěsnění PCR destiček a dalších vzorků v podmínkách horkého nebo chladného skladování. Plynopropustná těsnění jsou ideální pro aplikace s buněčnými kulturami, kdy je vyžadována výměna CO2
Na našem Strom rozhodování o těsnicí fólii.
Tubes
Tubes se používají pro odběr, přepravu, skladování a testování pevných nebo kapalných vzorků. Zatímco některé zkumavky jsou určeny k obecnému použití, zkumavky pro specifické aplikace včetně zkumavek, kultivačních zkumavek, odstředivek, mikrocentrifugačních zkumavek, zkumavek pro PCR a kryozkumavek jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky na teplotu, sílu, sterilitu a chemickou kompatibilitu. Na základě trvanlivosti, inertnosti a dalších vlastností lze zvolit více typů skleněných a plastových materiálů zkumavek. Zkumavky s kulatým a kónickým dnem mohou zvýšit výtěžnost vzorků. Jednorázové a opakovaně použitelné zkumavky jsou k dispozici na základě požadavků na pohodlí a bezpečnost. Šroubovací uzávěry poskytují dodatečnou bezpečnost při prevenci úniku a rozlití. Zátkové a zacvakávací uzávěry usnadňují manipulaci se zkumavkami.