Mlýnky a homogenizátory
Vzorky musí být homogenizovány na odpovídající stupeň analytické jemnosti a stejnoměrnosti pro chemické a fyzikální analytické metody. Správná příprava vzorků může ovlivnit výkonnost, kvalitu dat a náklady na analýzu. Nabízíme ucelenou řadu laboratorních mlýnů, drtičů, sonikátorů a homogenizátorů pro hrubé, střední, jemné a velmi jemné zmenšení velikosti téměř jakéhokoli materiálu. Tyto nástroje se používají v laboratořích včetně chemie, soudního lékařství, farmaceutické výroby, testování potravin, materiálových věd, analýzy životního prostředí a aplikací v oblasti věd o živé přírodě.
- Síta jsou síťová zařízení používaná k ručnímu oddělování částic podle velikosti.
- Mlýny a drtiče se používají k rozmělnění suchých nebo mokrých vzorků na menší částice mletím, drcením nebo řezáním.
- Mlýny se používají k rozmělnění vzorků na jemnější částice.
- Ruční a stolní homogenizátory důkladně míchají chemické nebo biologické vzorky různými metodami.
- Sonicátory jsou homogenizátory, které využívají zvukovou energii k rozrušení částic při laboratorních extrakčních metodách. Jsou k nim připojeny sondy, které lze přepínat pro účinnou homogenizaci různých objemů vzorků.
Přečtěte si více informací
Products
Mlýny
Naše laboratoř mlýny jsou ideální pro dávkové mletí a suché mletí tvrdých a křehkých látek. Jsou vhodné zejména pro mletí semen, jako je kukuřice a pšenice.
Ruční mlýnky
Nabízíme řadu ručních mlýnků z DWK KIMBLE® Dounce All-Glass tissue grinders určené pro práci s buňkami, u nichž jádro zůstává po homogenizaci neporušené, až po ruční homogenizátor s rotorem a statorem D1000 od společnosti Benchmark Scientific. Ten funguje tak, že vzorek v kapalině vtáhne do sondy generátoru s rotorem s proměnlivými otáčkami a poté jej vytlačí ven štěrbinami ve statoru. Tím se dosáhne mechanického střihu vzorku a je určen k rychlé homogenizaci, emulgaci, suspendování a narušení biologických vzorků.
Mortars & Pestles
Naše mortars a pestles jsou navrženy tak, aby byly účinné na větší a tvrdší vzorky a jsou k dispozici z různých materiálů, které zajišťují odolnost vůči detergentům, tepelnou odolnost nebo zcela nepropustný povrch.
Mleté pryskyřice
Molekulární brusná pryskyřice byla speciálně vyvinuta pro účinné mletí biologických vzorků pro extrakci DNA, RNA a proteinů. Pryskyřice je tvořena mikročásticemi s vysokým tahem, které účinně narušují jádra a další buněčné organely. Molecular Grinding Resin™ neváže bílkoviny ani nukleové kyseliny. Jednoduše smíchejte biologický vzorek s Molecular Grinding Resin™ a vzorek rozmělněte nebo homogenizujte.
Sonicators
Ultrazvukové procesory mohou být nejlepší volbou pro narušení buněk bakterií a spor. Lze je použít k urychlení katalytických reakcí, extrakci toxinů nebo enzymů z organických zdrojů, rozpouštění obtížných sloučenin a emulgaci na 0,01 mm.
Stolní homogenizátory
Společnost Benchmark Scientific Homogenizátor BeadBug™ umožňuje současnou homogenizaci vzorků uvnitř jednorázových mikrozkumavek o objemu 2 ml se šroubovacím uzávěrem. Optimalizovaný pohyb míchání způsobuje rychlé rozrušení buněk díky neustálému nárazu zpevněných mikrokuliček vysokou rychlostí. S kapacitou 3 nebo 6 vzorků je ideálním přístrojem pro laboratoře s nízkou až střední kapacitou.