Lýza a extrakce proteinů
Při purifikaci proteinů pro funkční nebo strukturní studie nebo pro přípravné zpracování a výrobu je prvním krokem rozrušení buněk nebo tkáně, aby se získal přístup k cílovým proteinům. Lýza buněk a solubilizace proteinů jsou klíčem k efektivní analýze a účinnému zpracování. Volba metody extrakce může být enzymatická, chemická, mechanická nebo jejich kombinace.
Doporučené kategorie
Sady pro extrakci proteinů, pufry pro buněčnou lýzu a činidla pro solubilizaci proteinů z kultur bakterií, kvasinek a hmyzu, jakož i z buněčných kultur rostlin a savců a vzorků tkání.
Inhibitory a koktejly proteáz a fosfatáz k prevenci proteolýzy a defosforylace proteinů a k zachování aktivního stavu proteinů během buněčné lýzy, extrakce proteinů a přípravy vzorků.
Přesně odhalte proteiny:
: Prozkoumejte sady pro subcelulární frakcionaci, obohacování proteinů a extrakci v různých typech vzorků v proteomickém výzkumu.Objevte univerzální biologické detergenty, povrchově aktivní látky pro lýzu, elektroforézu, WB, transfekci a výzkumné aplikace. K dispozici jsou varianty vyhovující nařízení REACH.
K dispozici je řada metod, jak narušit buňky a připravit jejich obsah k analýze. Obecně platí, že šetrné metody se používají v případě, že vzorek sestává ze snadno lyzovatelných kultivovaných buněk nebo krevních buněk, zatímco razantnější metody se používají pro narušení odolnějších bakteriálních nebo rostlinných buněk nebo savčích buněk usazených v pojivové tkáni.
- Lýza založená na detergentech: Lýza na bázi detergentu: Detergentní lýza je šetrná metoda, kterou lze použít pro savčí buňky, bakteriální buňky, kvasinky a rostliny. Buněčné suspenze se jemně odstředí a resuspendují v lyzačním roztoku obsahujícím detergenty, které působí na narušení buněčné membrány. Membrány se rozpustí, buňky se lyzují a uvolní se jejich obsah. Detergenty může být nutné odstranit následně, pokud překážejí analýze nebo výrobě.
- Lýza mrazem a rozmrazením: Tato metoda je použitelná pro suspenze savčích nebo bakteriálních buněk. Buněčná suspenze se rychle zmrazí pomocí kapalného dusíku. Vzorek se poté rozmrazí a resuspenduje pipetováním nebo jemným vířením v lyzačním pufru, přičemž se proces několikrát opakuje. Mezi jednotlivými cykly se vzorek odstředí a supernatant obsahující rozpustný protein se zachová.
- Osmotický šok: Jedná se o velmi šetrnou metodu, která může být dostatečná pro lýzu suspendovaných savčích nebo bakteriálních buněk bez použití detergentu. Metoda, často kombinovaná s mechanickým rozrušením, spočívá ve změně z vysokého na nízký osmotický tlak a je vhodná pro aplikace, při nichž má být lyzát následně rozdělen na subcelulární složky.
- Ultrasonizace: Tato metoda extrakce proteinů se nejčastěji používá pro buněčné suspenze. Buňky jsou narušeny vysokofrekvenčními zvukovými vlnami prostřednictvím sondy vložené do vzorku. Zvukové vlny vytvářejí oblast nízkého tlaku, což způsobuje narušení buněčných membrán.
- Mechanické metody: Bílkoviny lze z buněk a tkání extrahovat pomocí různých hrubých, ale účinných "drcení a mletí" opatření. Například buněčné membrány mohou být narušeny kapalinovými smykovými silami pomocí Dounceovy nebo Potter-Elvehjemovy homogenizace. Tkáně lze homogenizovat sekáním nebo mletím v chlazeném pufru pomocí mixéru Waring nebo homogenizátoru Polytron® . Tkáně nebo buňky lze zmrazit v tekutém dusíku a rozemlít na jemný prášek pomocí hmoždíře a tloučku s oxidem hlinitým nebo pískem. Rychlé míchání buněk jemnými skleněnými kuličkami narušuje buněčné stěny, účinné pro většinu grampozitivních a gramnegativních bakterií.
- Enzymatické trávení: Enzymatické trávení: Enzymatické metody se často používají při extrakci proteinů z bakterií, kvasinek nebo eukaryotických buněk usazených ve vláknitých tkáních, kde jsou buněčné membrány obklopeny robustní ochrannou strukturou. Enzymy nebo koktejly buněčné lýzy, jako jsou lysozym, mutanolysin, metapolyzym, lysonáza a pronáza, lze použít v kombinaci s enzymy pro trávení tkání (tj. kolagenáza, chondroitináza, hyaloronidáza) k rozpuštění nebo narušení buněčných stěn, obalů, kapsid nebo jiných struktur, které nelze snadno rozřezat pouze mechanickými metodami. Po enzymovém štěpení může následovat homogenizace, sonikace nebo intenzivní víření v lyzačním pufru.
Díky tomu, že se při rozrušení buňky mohou uvolnit endogenní proteázy a fosfatázy, které cílovou molekulu degradují, měl by být vzorek během rozrušení buňky a následné purifikace chráněn pomocí inhibitory proteáz a fosfatáz, aby se zabránilo nekontrolované ztrátě cíle.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Na této stránce je uvedeno devět často kladených otázek a odpovědí o Benzonase® Nuclease.
- Tato stránka popisuje srážení proteinů jako volitelný krok přípravy vzorku pro 2-D elektroforézu s produkty Cytiva.
- Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Použití inhibitorů fosfatáz je zásadní pro všechny typy studií fosforylace. Porovnejte koktejly inhibitorů fosfatáz a vyberte si ten nejlepší pro svůj výzkum.
- Zobrazit vše (24)
Související protokoly
- Protokol pro přípravu vzorků pro buněčnou lýzu a účinnou extrakci proteinů z kultivovaných tkání a buněk pro následnou Western blotting.
- Reagencie TRI umožňuje současnou izolaci DNA, RNA a proteinů s pokyny pro přípravu vzorků a řešení problémů.
- This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
- Pro přípravu jaderných proteinů se doporučuje postup bez detergentů, aby se zabránilo interferenci s účinností značení extrahovaných proteinů.
- Zobrazit vše (13)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com