Merck
Srážkové postupy
Srážení proteinů je volitelným krokem při přípravě vzorků pro 2-D elektroforézu. Srážení, po němž následuje resuspenze v roztoku vzorku, se obvykle používá k selektivnímu oddělení proteinů ve vzorku od kontaminujících druhů, jako jsou soli, detergenty, nukleové kyseliny, lipidy atd., které by jinak narušily výsledek 2-D analýzy. Srážení s následnou resuspenzí lze také použít k přípravě koncentrovaného vzorku bílkovin ze zředěného zdroje (např. rostlinných tkání, moči). Všimněte si však, že žádná technika srážení není zcela účinná a některé proteiny se po srážení nemusí snadno resuspendovat. Použití srážecího kroku během přípravy vzorku tak může změnit proteinový profil vzorku. Pokud je nejdůležitější úplné a přesné zastoupení všech proteinů ve vzorku, je třeba se srážení a resuspenzi vyhnout.
2-D Clean-Up Kit od společnosti Cytiva lze použít k odstranění kontaminujících látek a zlepšení vzoru 2-D elektroforézy. Proteiny jsou vysráženy kombinací srážecích činidel, zatímco rušivé látky, jako jsou nukleové kyseliny, soli, lipidy nebo detergenty, zůstávají v roztoku. Vzorky lze resuspendovat v požadovaném denaturačním roztoku pro IEF. Každá sada může zpracovat 50 vzorků po 100 µl. Oddíl 1.4.1 (Cleaning up samples using 2-D Clean-Up Kit) popisuje soupravu a uvádí protokol použití.
Tabulka 8 uvádí některé techniky srážení, které lze použít. Pokud příprava vzorku vyžaduje srážení, obvykle se použije pouze jedna technika srážení.