Merck
DomůLýza a extrakce proteinůKoktejly s inhibitory proteáz
Koktejly s inhibitory proteáz
Naše kompletní kolekce koktejlů inhibitorů proteáz nabízí rozmanité portfolio, které vyhovuje různým potřebám vzorků. Specializované koktejly jsou k dispozici pro různé formy vzorků:
  • Bakteriální buňky
  • Savčí tkáně a buňky
  • Rostlinné tkáně a buňky
  • Histdinem značené (HIS-tagged) proteiny.
Naše portfolio zahrnuje také koktejly inhibitorů proteáz, které jsou přizpůsobeny specifickým aplikacím:
  • Nabízíme koktejly pro zákazníky, kteří při své práci vyžadují koktejly inhibitorů proteáz bez živočišných složek (ACF).
  • Nyní také nabízíme jediný plně kompatibilní koktejl inhibitorů proteáz a inhibitorů fosfatáz s hmotnostní spektrometrií na trhu, MSSAFE.
Naše koktejly inhibitorů proteáz byly optimalizovány tak, aby zachovaly a udržely funkčnost proteinů po lýze buněk, a jsou k dispozici ve formě prášku, roztoku nebo tablet. Informace o složkách našich koktejlů jsou k dispozici v následující tabulce: