Nástroje chemické biologie
Zpřístupňujeme vám vynalézavost, abyste se mohli soustředit na překlenutí propasti mezi chemií a biologií. Prorazte ve své práci a veďte vědeckou komunitu do nově vznikajícího oboru, který je podpořen našimi nejlepšími řešeními ve své třídě a vedoucím postavením v oboru.
Přehlédněte si doporučené produkty:
Products
Související zdroje produktů
- Heterocycle and Cyclic Peptide Formation with N-(isocyamino)triphenylphosphorane (Pinc)
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
- Protected Carbohydrate Building Blocks for More Efficient Syntheses
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
- Triazolylphenylglyoxal Reagents: Arginine-Directed Bioconjugation
Chemical ligation strategies are widely utilized for the modification of biological macromolecules in biotechnology and medicine, and in for the development of functional materials. In particular, reagents that can modify the surface of proteins, typically through reactive side chains, have found broad utility.
- Fluorescent Retinoid Probes
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
- /CZ/cs/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/lead-discovery/trifunctional-probe-building-blocks
- Fragment-Based DNA-Encoded Library for Drug Discovery
Unprecedented access to large library drug discovery, Dynamic Library technology offers more reliable results than classical DEL approaches, library members selected for MedChem relevance, high chemical diversity, suitable for a number of targets
Sady Dexterity
Sady Dexterity představují snadnou, univerzální metodu pro provádění vysoce citlivého bezkontaktního značení jakéhokoli proteinu, pokud je známa protilátka nebo malá molekula specifická pro jeho protein zájmu (POI). Tyto soupravy pro značení proteinů umožňují provádět přesné mikromapování v rozmezí 4 nm od POI. Soupravy Dexterity poskytují:
- Snadné začlenění malých molekul jako amidové vazby, a to buď s aminovou, nebo kyselou skupinou
- Krátký poloměr značení
- Jednoduchý způsob aktivace (viditelné světlo)
- Katalytické zesílení signálu
Knihovny kódované DNA (DELs)
Knihovna kódovaných fragmentů DNA
Fragmentové knihovny DELs od našeho partnera DyNAbind poskytují celou screeningovou knihovnu v jediné zkumavce, díky čemuž je váš proces objevování léčiv rychlejší, efektivnější a levnější. Snížili jsme bariéry technologie DyNAbind DEL a poskytujeme:
- Off-the-shelf, cenově dostupný přístup k technologii DEL
- Dynamická knihovna fragmentů pro revoluční přístup ke screeningu pomocí DEL
- Vysokoúrovňová kontrola kvality každé složky fragmentu maximalizuje spolehlivost dat a validaci dobrých hitů
- Pravidlo tří použité při návrhu knihovny zajišťuje, že sloučeniny se nacházejí ve výhodném prostoru fragmentů s dobrou účinností ligandů a velkým prostorem pro optimalizaci
- /li>
- Možnost provést a ověřit počáteční screening DEL interně před zapojením poskytovatele služeb
- Knihovna s maximalizovanou diverzitou, připravená k nasazení proti téměř jakémukoli léčivému cíli
Knihovna s 10 miliony sloučenin kódovaných DNA (DEL)
Tato knihovna s kódovanou DNA od našeho partnera DyNAbind obsahuje knihovnu 10 milionů sloučenin malých molekul, z nichž každá je označena čárovým kódem DNA. Tato DEL poskytuje:
- 10 milionů sloučenin, hotová, cenově dostupná DEL
- Vejde se do jediné mikrocentrifugační zkumavky
- K použití sady není zapotřebí žádné složité robotiky
- Rychlý test pomocí vazby, promývání, PCR a sekvenování dalšího genu
- Bezplatná analýza na našem webovém portálu
- Struktury jsou odhaleny pro 50 shod nebo až 60 s vazbami bez příplatku
- Licence na štítky umožňuje libovolné použití shod ve výzkumu a vývoji nebo výrobě bez příplatku
Chemické sondy a nástroje
Stavební prvky sondy: Díky našemu výběru reaktivních skupin, scaffoldů, linkerů a značek můžete navrhnout sondy, které budou obsahovat funkce kompatibilní pro:
- Zapojení cíle
- Obohacení
- Fluorescence
- Bioortogonální chemie
Sondy založené na cíli:
Vyberte si ze sond s vysokou specifitou pro jeden cíl nebo podskupinu proteinů, které vám umožní nahlédnout do biologických procesů, aktivity a lokalizace proteinů a buněčných signalizačních sítí.
Bioortogonální reportérové značky:
Sondy obsahující alkynovou, azidovou nebo tetrazinovou rukojeť jsou spárovány s bioortogonálně kompatibilními fluorescenčními nebo biotinylovanými značkami
Sady pro sledování buněčné proliferace Baseclick EdU:
Detekce buněčné proliferace zejména pro in vivo experimenty s nukleosidem EdU:
- Nontoxický pro zvířata
- Přímo inkorporovaný do replikující se DNA
- Obsahuje alkynovou rukojeť pro značení click chemií s azidovými florescenčními sondami
Inhibitory serinhydrolázy:
Přístup ke knihovně molekul z laboratoře Dale Bogera s širokým spektrem inhibice rodiny serinhydroláz
Inhibitory serinhydroláz. Vylaďte sloučeniny na požadovanou reaktivitu a selektivitu pomocí připojení funkční skupiny v aminovém místě a vytvořte inhibitory specifických podtříd enzymů serinhydroláz.
Modulátory quorum sensingu: Interference s bakteriální signalizací
Quorum sensing je chemický komunikační mechanismus používaný mnoha běžnými bakteriemi. Nové modulátory quorum sensingu vyvinuté laboratoří Helen Blackwellové patří k nejsilnějším inhibitorům a aktivátorům, které byly u gramnegativních druhů zaznamenány.
BIOKONJUGACE
Křížové vazby:
Nabízíme crosslinkery, které se liší délkou, rozpustností a reaktivitou funkčních skupin.
- Obvyklé biokonjugační linkery včetně esterů NHS pro aminy nebo maleimidu pro thioly
- Zlepšené thiolové spojení s reaktivitou APN
- Zvýšená rozpustnost pomocí esterů sulfo-NHS a PEGylovaných linkerů
- K dispozici jsou také odbouratelné síťovací látky
Poskytujeme také síťovací látky určené pro reaktivitu click chemie.
- Azidové a alkynové linkery pro click chemii s mědí
- Dibenzocyklooktyn (DBCO), azid, tetrazin nebo transcyklooktyn pro click chemii bez mědi
Acyltrifluoroborany draselné (KAT): Nový přístup k biokonjugaci
Jako jedinečná třída funkčních skupin jsou KATS:
- Nabízejí inovativní přístupy ke konjugaci proteinů a tvorbě hydrogelů
- Probíhají rychlé, chemoselektivní amidotvorné reakce za vodných podmínek bez nutnosti použití aktivačních činidel nebo ochranných skupin
Konjugace v pozdní fázi: Nabízíme Baran Diversinate crosslinkery s kovovým sulfinátem na jednom konci pro přímé připojení k jinak inertním C-H vazbám a azidem na druhém konci pro připojení k alkynům. Nabízíme různé alkynové a napjaté alkynové síťovače pro připojení k azidovému síťovači.