Merck
Strona głównaSprzężenie krzyżowePrekatalizatory Buchwald G3 i G4
Prekatalizatory Buchwald G3 i G4
Najnowsze, odporne na powietrze, wilgoć i stabilne termicznie kompleksy sprzęgania krzyżowego
Wprowadzenie do rozwoju prekatalizatorów Buchwald
W ciągu ostatniej dekady grupa Buchwalda opracowała serię wysoce aktywnych i wszechstronnych prekatalizatorów palladowych z odpowiedniej rodziny ligandów dwuarylofosfinowych. Związki te są powszechnie określane jako prekatalizatory i ligandy Buchwalda i stały się cennym zestawem narzędzi do stosowania w reakcjach sprzęgania krzyżowego do tworzenia wiązań C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3 i C-S.1,2,3,4 Ligandy są bogate w elektrony i wysoce przestrajalne, aby zapewnić układy katalityczne o zróżnicowanym zakresie, wysokiej stabilności i reaktywności.
Prekatalizatory Buchwalda obecnej generacji są stabilne w powietrzu, wilgoci i termicznie oraz wykazują dobrą rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Zastosowanie tych prekatalizatorów w reakcjach sprzęgania krzyżowego zazwyczaj pozwala badaczowi na użycie mniejszego obciążenia katalizatora i skutkuje krótszymi czasami reakcji. Dodatkowo, ich zastosowanie zapewnia wydajne i szybkie wytwarzanie aktywnych form katalitycznych, zazwyczaj bez środków redukujących, i pozwala dokładnie kontrolować stosunek ligandu do palladu. Unikalne cechy prekatalizatorów doprowadziły do odkrycia nowych metod, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe przy użyciu tradycyjnych źródeł Pd.1,2
Cztery generacje prekatalizatorów Buchwalda z ciągłymi ulepszeniami w zakresie łatwości ich aktywacji
Rysunek 1.Cztery generacje prekatalizatorów Buchwalda z ciągłymi ulepszeniami w zakresie łatwości ich aktywacji.
Prekatalizatory Buchwalda pierwszej generacji (G1) pozwoliły na łatwiejsze generowanie aktywnego Pd(0), wymagając jedynie deprotonacji zasadą. Otrzymany katalizator jest bardzo aktywny, nawet w temperaturach do -40 °C. Druga generacja (G2) zastąpiła szkielet oparty na fenetyloaminie kompleksu (G1) ligandem opartym na bifenylu. To ulepszenie pozwoliło badaczowi na stworzenie aktywnego gatunku Pd w temperaturze pokojowej ze słabymi zasadami fosforanowymi lub węglanowymi. Katalizatory te okazały się niezwykle skuteczne w osiąganiu różnych sprzężeń Suzuki-Miyaura wśród innych reakcji sprzęgania krzyżowego. Jednak katalizatory wcześniejszej generacji cierpiały z powodu znacznych ograniczeń zarówno w ich syntezie, jak i w zakresie ich zastosowań. Zastąpienie chlorku w prekatalizatorach bardziej wycofującym elektrony, niekoordynującym metanosulfonianem doprowadziło do powstania prekatalizatorów trzeciej generacji (G3), które są najbardziej wszechstronne i są w stanie pomieścić bardzo nieporęczne ligandy, takie jak rodzina BrettPhos (718742). Co więcej, katalizatory te wykazują niezwykle długą żywotność w roztworze.
Prekatalizator Buchwald G3
Rysunek 2.Prekatalizator Buchwald G3
Podczas aktywacji, deprotekcja prekatalizatora G3 daje kompleks Pd-amido, który następnie redukcyjnie eliminuje, dając aktywny LPd(0), sól metanosulfonianową i karbazol. W niektórych rzadkich przypadkach karbazol może hamować katalizę, zużywając cenne surowce reakcyjne, a także komplikując obróbkę/oczyszczanie. Dodatkowo, śladowe ilości resztkowych pierwszorzędowych aminobifenyli mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia w zastosowaniach farmaceutycznych. Aby obejść te problemy, grupa Buchwald zmodyfikowała katalizator G3 poprzez metylowanie grupy aminowej szkieletu bifenylu. Te prekatalizatory czwartej generacji (G4) wykazują wyższą rozpuszczalność w reakcjach sprzęgania krzyżowego, zachowując jednocześnie doskonałą aktywność katalityczną.
Prekatalizator Buchwald G4
Rysunek 3.Prekatalizator Buchwald G4
Zalety prekatalizatorów Buchwalda G3 i G4 w porównaniu do wcześniejszych generacji
  • Ilościowe generowanie aktywnego katalizatora Pd(0)
  • Dostosowuje się do szerszego zakresu ligandów
  • Katalizatory G3 są kompatybilne z rodziną BrettPhos i wyjątkowo nieporęcznymi t fosfinami Bu
  • Zwiększona stabilność w roztworze, w porównaniu do prekatalizatorów G1 i G2
  • Prekatalizatory G4 generują mniej inwazyjny produkt uboczny N-metylokarbazolu
.Reprezentatywne zastosowania sprzęgania i zakres reakcji
Prekatalizatory G3 i G4 są skuteczne w sprzęganiu Suzuki-Miyaura niestabilnych kwasów boronowych, które są powszechnie podatne na protodeboronację. Sukces tego procesu sprzęgania zależy od bardzo szybkiej aktywacji prekatalizatora w połączeniu z wysokim poziomem aktywności katalitycznej. Prekatalizator XPhos Pd G3 (763381) łączy niestabilne kwasy boronowe z bogatymi w elektrony, sterycznie utrudnionymi i heteroarylowymi chlorkami w łagodnych warunkach (rt do 40 °C) z krótkim czasem reakcji (30 minut) i z wysoką wydajnością. Podobnie, prekatalizator XPhos Pd G4 (804274) z powodzeniem dostarcza biaryle z bardzo wysokimi wydajnościami.
Prekatalizator XPhos Pd G3 i G4 w reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura
Schemat 1.Prekatalizator XPhos Pd G3 i G4 w reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura
Wysokoaktywny prekatalizator XantPhos Pd G4 (900329) nadaje się do niskotemperaturowych aminokarbonylacji bromków (hetero)arylowych w celu syntezy trudnych produktów z bardzo dobrą wydajnością przy niewielkim nadmiarze CO.
Aminokarbonylacje bromków (hetero)arylowych przy użyciu XantPhos Pd G4
Schemat 2.Aminokarbonylacje bromków (hetero)arylowych przy użyciu XantPhos Pd G4.
EPhos Pd G4 (901220) jest prekatalizatorem z wyboru do katalizowanego palladem krzyżowego sprzęgania C-N między pierwszorzędowymi aminami i halogenkami arylowymi w syntezie funkcjonalizowanych 4-aryloaminotiazoli i 2-aryloaminooksazoli.
Katalizowane przez EPhos Pd G4 krzyżowe sprzęganie 2-aminooksazoli z halogenkami arylowymi
Schemat 3.Katalizowane przez EPhos Pd G4 krzyżowe sprzęganie 2-aminooksazoli z halogenkami arylowymi.
VPhos Pd G4 (901218) wraz z układem kwas oktanowy/oktanian sodu umożliwia szybką syntezę szerokiego spektrum alkilowanych rusztowań z odczynników alkilocynkowych. Jest on powszechnie stosowany do katalizowania reakcji sprzęgania krzyżowego Lipshutz-Negishi halogenków alkilowych z elektrofilami arylowymi.
Katalizowane przez VPhos Pd G4 krzyżowe sprzęganie halogenków alkilowych z elektrofilami arylowymi
Schemat 4.Katalizowane przez VPhos Pd G4 krzyżowe sprzęganie halogenków alkilowych z elektrofilami arylowymi.
(t-Bu)PhCPhos Pd G3 (900534) jest hybrydowym (alkilo)arylowym prekatalizatorem.) jest hybrydowym (alkilo)arylowym ligowanym prekatalizatorem, zwykle preferowanym do arylowania wysoce utrudnionych α,α,α-trisubstytuowanych amin pierwszorzędowych z różnymi (hetero)arylowymi chlorkami i bromkami.
Katalizowana przez (tBu)PhCPhos Pd G3 arylacja amin pierwszorzędowych z przeszkodami
Schemat 5.Katalizowana przez (tBu)PhCPhos Pd G3 arylacja amin pierwszorzędowych z przeszkodami
Prekatalizator RockPhos Pd G3 (773905) wykazał użyteczność w tworzeniu wiązań C-O, łącząc pierwszorzędowe alkohole alifatyczne z halogenkami arylowymi z dobrą lub doskonałą wydajnością.
RockPhos Pd G3 katalizuje krzyżowe sprzęganie C-O halogenków arylowych z alkoholami pierwszorzędowymi.
Schemat 6.RockPhos Pd G3 katalizuje krzyżowe sprzęganie C-O halogenków arylowych z alkoholami pierwszorzędowymi.
Dodatkowo, rodzina prekatalizatorów BrettPhos (G3 : 761605; G4 : 804355) wykazały doskonałe właściwości w N-arylacji amin pierwszo- i drugorzędowych. W przypadku arylacji 4-haloanizoli, obciążenie katalizatora można zmniejszyć do 0,01 mol % przy zachowaniu doskonałej wydajności.
Katalizowana przez BrettPhos Pd G3 i G4 arylacja pierwszo- i drugorzędowych amin
Schemat 7.BrettPhos Pd G3 i G4 katalizowały arylację pierwszo- i drugorzędowych amin.
Jeszcze bardziej masywny t prekatalizator BuBrettPhos Pd G3 (745979) jest bardzo wydajny w arylacji pierwszorzędowych amidów i tolerancyjny na pewną różnorodność funkcjonalną. Katalizator łatwo aryluje amid, ale jest odporny na konkurencyjne arylowanie indolu i niezabezpieczonej grupy alkoholowej w badanych substratach. Dodatkowo, ten wszechstronny prekatalizator palladowy jest doskonałym wyborem do krzyżowego sprzęgania C-O halogenków arylowych z szerokim spektrum alkoholi pierwszorzędowych, metanolu i etanolu.Co ciekawe, pozwala on również na krzyżowe sprzęganie wodorotlenków potasu i cezu z halogenkami (hetero)arylowymi, dając hydroksylowane heteroareny z dobrymi lub doskonałymi wydajnościami.
Arylacja amidów katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Schemat 8.a. Arylacja amidów katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Aminokarbonylacja bromków (hetero)arylowych katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Schemat 8.b.Aminokarbonylacja bromków (hetero)arylowych katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Hydroksylacja halogenków arylowych i heteroarylowych katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Schemat 8.c.Hydroksylacja halogenków arylowych i heteroarylowych katalizowana tBuBrettPhos Pd G3
Katalizowane przez tBuBrettPhos Pd G3 krzyżowe sprzęganie C-O alkoholi pierwszorzędowych
Schemat 8.d.Katalizowane przez tBuBrettPhos Pd G3 krzyżowe sprzęganie C-O alkoholi pierwszorzędowych.
AdBrettPhos Pd G3 (776106) z nieporęczną grupą adamantanową jest wysoce wydajnym prekatalizatorem do selektywnego aminowania szerokiej gamy pięcioczłonowych halogenków heteroarylowych w celu syntezy różnych aminopodstawionych pirazoli, benzotiazoli, indazoli i imidazoli.
Katalizowana przez AdBrettPhos Pd G3 arylacja amoniaku pięcioczłonowymi halogenkami heteroarylowymi
Schemat 9.AdBrettPhos Pd G3 katalizował arylację amoniaku pięcioczłonowymi halogenkami heteroarylowymi.
Prekatalizatory Buchwald G3
Loading
Prekatalizatory Buchwald G4
Loading
Referencje
1.
Ruiz-Castillo P, Buchwald SL. 2016. Applications of Palladium-Catalyzed C?N Cross-Coupling Reactions. Chem. Rev.. 116(19):12564-12649. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00512
2.
Bruno NC, Tudge MT, Buchwald SL. Design and preparation of new palladium precatalysts for C?C and C?N cross-coupling reactions. Chem. Sci.. 4(3):916-920. https://doi.org/10.1039/c2sc20903a
3.
Yang Y, Oldenhuis NJ, Buchwald SL. 2013. Mild and General Conditions for Negishi Cross-Coupling Enabled by the Use of Palladacycle Precatalysts. Angew. Chem.. 125(2):643-647. https://doi.org/10.1002/ange.201207750
4.
Ingoglia BT, Buchwald SL. 2017. Oxidative Addition Complexes as Precatalysts for Cross-Coupling Reactions Requiring Extremely Bulky Biarylphosphine Ligands. Org. Lett.. 19(11):2853-2856. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b01082
5.
Bruno NC, Niljianskul N, Buchwald SL. 2014. N-Substituted 2-Aminobiphenylpalladium Methanesulfonate Precatalysts and Their Use in C?C and C?N Cross-Couplings. J. Org. Chem.. 79(9):4161-4166. https://doi.org/10.1021/jo500355k
6.
Reizman BJ, Wang Y, Buchwald SL, Jensen KF. Suzuki?Miyaura cross-coupling optimization enabled by automated feedback. React. Chem. Eng.. 1(6):658-666. https://doi.org/10.1039/c6re00153j
7.
Friis SD, Skrydstrup T, Buchwald SL. 2014. Mild Pd-Catalyzed Aminocarbonylation of (Hetero)Aryl Bromides with a Palladacycle Precatalyst. Org. Lett.. 16(16):4296-4299. https://doi.org/10.1021/ol502014b
8.
Olsen EPK, Arrechea PL, Buchwald SL. 2017. Mechanistic Insight Leads to a Ligand Which Facilitates the Palladium-Catalyzed Formation of 2-(Hetero)Arylaminooxazoles and 4-(Hetero)Arylaminothiazoles. Angew. Chem.. 129(35):10705-10708. https://doi.org/10.1002/ange.201705525
9.
Bhonde VR, O'Neill BT, Buchwald SL. 2016. An Improved System for the Aqueous Lipshutz-Negishi Cross-Coupling of Alkyl Halides with Aryl Electrophiles. Angew. Chem.. 128(5):1881-1885. https://doi.org/10.1002/ange.201509341
10.
Ruiz-Castillo P, Blackmond DG, Buchwald SL. 2015. Rational Ligand Design for the Arylation of Hindered Primary Amines Guided by Reaction Progress Kinetic Analysis. J. Am. Chem. Soc.. 137(8):3085-3092. https://doi.org/10.1021/ja512903g
11.
Bruno NC, Buchwald SL. 2013. Synthesis and Application of Palladium Precatalysts that Accommodate Extremely Bulky Di-tert-butylphosphino Biaryl Ligands. Org. Lett.. 15(11):2876-2879. https://doi.org/10.1021/ol401208t
12.
Cheung CW, Buchwald SL. 2013. Mild and General Palladium-Catalyzed Synthesis of Methyl Aryl Ethers Enabled by the Use of a Palladacycle Precatalyst. Org. Lett.. 15(15):3998-4001. https://doi.org/10.1021/ol401796v
13.
Cheung CW, Buchwald SL. 2014. Palladium-Catalyzed Hydroxylation of Aryl and Heteroaryl Halides Enabled by the Use of a Palladacycle Precatalyst. J. Org. Chem.. 79(11):5351-5358. https://doi.org/10.1021/jo500662s
14.
Zhang H, Ruiz-Castillo P, Buchwald SL. 2018. Palladium-Catalyzed C?O Cross-Coupling of Primary Alcohols. Org. Lett.. 20(6):1580-1583. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.8b00325
15.
Cheung CW, Surry DS, Buchwald SL. 2013. Mild and Highly Selective Palladium-Catalyzed Monoarylation of Ammonia Enabled by the Use of Bulky Biarylphosphine Ligands and Palladacycle Precatalysts. Org. Lett.. 15(14):3734-3737. https://doi.org/10.1021/ol401612c