763381
XPhos Pd G3
98%, 1:1 MTBE adduct
Synonim(y):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
About This Item
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
146-151 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C1=CC(C(C)C)=C(C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(C(C)C)=C1)C.NC5=C(C=CC=C5)C6=C(C=CC=C6)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C33H49P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cyanation reaction of heterocyclic halides.
- Coupling of heteroaryl chlorides with polyfluoroaryl zinc reagents.
- Coupling of 2,6-difluorophenylboronic acid with (hetero)aryl chlorides.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?