Merck
900329
Sigma-Aldrich
XantPhos Pd G4
Synonim(y):
(SP-4-3)-[[5-(difenylofosfino)-9,9-dimetylo-9H-ksanten-4-ylo]difenylofosfina-κP](metanosulfoniano-κO)[2′-(metyloamino-κN)[1,1′-bifenylo]-2-ylo-κC]- Palladium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H47NO4P2PdS
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
962.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Pd](O[S](=O)(=O)C)c8c(cccc8)c9c(cccc9)NC.P(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1c2c(ccc1)C(c3c(c(ccc3)P(c5ccccc5)c4ccccc4)O2)(C)C
InChI
1S/C39H32OP2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h3-28H,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
NUVUSIVUZZFNLV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)