901218
VPhos Pd G4
95%
About This Item
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Jest to czwarta generacja (G4) prekatalizatorów Buchwald, które są podobne do prekatalizatorów trzeciej generacji (G3), z wyjątkiem tego, że grupa aminowa na szkielecie bifenylu jest metylowana. Ta modyfikacja pomaga uniknąć ograniczeń związanych ze stosowaniem prekatalizatorów trzeciej generacji. Prekatalizator jest stabilny termicznie, odporny na działanie powietrza i wilgoci oraz wykazuje dobrą rozpuszczalność w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)