Merck
Strona głównaSprzężenie krzyżoweZestaw do wysokoprzepustowych badań przesiewowych KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig)
KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Materiały zawarte w zestawie KitAlysis™-CN-1KT High-Throughput Screening Kit
Zawartość w każdej z 4 indywidualnie zamkniętych torebek foliowych:
  • 24 (12 x2) wstępnie zważone katalizatory w szklanych fiolkach z mieszadłami, zwieńczone matą nakrywkową.
Zestawy przesiewowe są wstępnie załadowane 1 µmol katalizatora w każdej fiolce zgodnie z następującym wzorem.
Płytka KitAlysis™ C-N Well Plate
Rysunek 1.
  • Węglan cezu: zmielony i przesiany do 2 wstępnie zważonych fiolek z etykietami produktu i pokrywkami
  • 2 puste fiolki reakcyjne z pokrywkami
Wszystkie zawartości w torebce foliowej są ważone, powlekane, pakowane i zamykane w komorze rękawicowej pod azotem.
Pudełka z ampułkami:
  • Dioksan: 10 x 2 mL odgazowanego, bezwodnego Sure/Seal™
  • DMAc: 10 x 2 mL odgazowanego, bezwodnego roztworu Sure/Seal™
  • Roztwór NaOt-Bu: 4 x 0,5 mL odgazowanego, bezwodnego roztworu Sure/Seal™ 2 M THF
Wzorzec wewnętrzny:
  • Bifenyl (30 mg). Dodawany do reakcji w trakcie procesu. Przepis na reakcję ze wzorcem wewnętrznym można znaleźć w hiperłączach do typów ekranów w sekcji "Projektowanie zestawu" poniżej.
KitAlysis™ 24-dołkowe wymienne folie do bloków reakcyjnych-4EA
  • Opakowanie 4 sztuk umożliwia użycie nowej folii z każdym zestawem, zapewniając szczelne, wolne od zanieczyszczeń krzyżowych uszczelnienie za każdym razem.
Stir Bars-8 indywidualnie pakowane
  • Doskonale pasują do dostarczonych fiolek, aby zapewnić prawidłowe mieszanie mieszanin substratów.
Dodatkowe zalecane materiały (sprzedawane oddzielnie)
  • Z688711: 96-dołkowa płytka do zautomatyzowanej analizy HPLC
  • C1111: 96-dołkowa płytka z pokrywką do zautomatyzowanej analizy HPLC
  • Z683809: pipeta 10-100 uL
  • Z640220: wkład końcówki pipety 2-200 uL
  • Z683825: pipeta 100-1000 uL
  • Z640247: Wkład końcówki pipety 50-1000 uL
Kit Design
Zestaw do sprzęgania krzyżowego C-N (Buchwald-Hartwig) został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą możliwą szansę na sukces i jest uruchamiany z:
  • 10 µmol halogenku arylowego
  • 15-20 µmol aminy (pierwszorzędowej, drugorzędowej), użyj 20 µmol jeśli materiał nie jest zbyt cenny
  • 1 µmol katalizatora na fiolkę (1:1 Pd:Ligand); 12 w tym układzie
  • 30 µmol zasady (NaOt-Bu lub Cs2Co3)
  • 0.Stężenie rozpuszczalnika 1 M (dioksan lub DMAc)
Zestaw sprzęgania krzyżowego C-N (Buchwald-Hartwig) umożliwia użytkownikowi końcowemu najwyższą kontrolę i elastyczność w oparciu o jego specyficzny układ chemiczny. Dla każdego zestawu istnieją cztery możliwe ekrany, które można uruchomić w oparciu o dostarczone substraty:
  • Dwa rozpuszczalniki, słaba zasada (Cs2CO3)
  • Dwa rozpuszczalniki, mocna zasada (NaOt-Bu)
  • Jeden rozpuszczalnik (dioksan), dwie zasady
  • Jeden rozpuszczalnik (DMAc), dwie zasady
Poniższe wskazówki mogą być wykorzystane do określenia punktu wyjścia:
Zestaw został celowo zaprojektowany tak, aby był modułowy, co oznacza, że można uruchomić 4 różne zestawy, 4 identyczne zestawy, po jednym z każdego lub dowolną kombinację. Wszystkie materiały eksploatacyjne można mieszać i dopasowywać do własnych potrzeb.
Podręcznik użytkownika krok po kroku i arkusz Excela z recepturami roztworów podstawowych, które można pobrać w każdym podręczniku użytkownika krok po kroku, do którego hiperłącze znajduje się powyżej.
Korzystanie z dostarczonych narzędzi
W celu zapewnienia sukcesu w konfiguracji zestawu stworzono wiele narzędzi. Zacznij od bardziej szczegółowego przewodnika, aby upewnić się, że czujesz się komfortowo ze wszystkimi krokami przed użyciem szybkich przewodników w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Pamiętaj, że choć technika ta jest nowa, nadal jest to chemia organiczna, więc kroki będą wydawać się łatwe po wypróbowaniu tylko jednego zestawu. Jest to po prostu nowy sposób podejścia do czegoś, w czym jesteś już bardzo dobry.
Szczegółowa instrukcja obsługi:
Zaprojektowana dla pierwszego użytkownika i powinna być przeczytana w całości przed rozpoczęciem pracy. Najlepiej, jeśli jest używany w połączeniu z filmem, ponieważ nie wszystkie kroki są szczegółowo opisane w filmie. Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, instrukcje dotyczące sprzętu laboratoryjnego oraz receptury wraz z procedurami. Wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować zestaw z pewnością za każdym razem.
Excel Sheet:
Każdy arkusz jest przeznaczony do użycia z konkretnym projektem eksperymentalnym wybranym przez Ciebie w zależności od atrybutów Twoich substratów. Pliki Excel do pobrania są specyficzne dla uruchamianego zestawu i można je znaleźć w każdym Podręczniku użytkownika krok po kroku. Mają one następujące cechy:
  • Obliczenia dla receptur substratów w zależności od masy cząsteczkowej substratów
  • Szybkie wskazówki dla bardziej zapalonych użytkowników
  • Przycisk drukowania umożliwiający zabranie receptury do laboratorium
  • Zawiera wszystkie informacje, dzięki czemu można je zapisać jako plik PDF i dołączyć do ELN w celu uzyskania informacji eksperymentalnych