Merck
Sprzężenie krzyżowe
Schemat reakcji krzyżowego sprzęgania Buchwalda-Hartwiga dla tworzenia wiązań C-N lub C-O.
Reakcja sprzęgania krzyżowego w syntezie organicznej zachodzi, gdy dwa fragmenty są łączone ze sobą za pomocą katalizatora metalicznego. Sprzęganie krzyżowe było istotną reakcją w chemii katalitycznej przez ostatnie 30 lat, począwszy od pionierskich prac Hecka, Negishi i Suzuki, którzy otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2010 roku za sprzęganie krzyżowe katalizowane palladem. Jako jedna z najbardziej wszechstronnych i potężnych metod tworzenia wiązań w syntetycznej chemii organicznej, dziedzina sprzęgania krzyżowego dojrzała do punktu, w którym prawie dwa dowolne fragmenty mogą być sprzężone z odpowiednim katalizatorem. 
      Nagrodzone kategorie
      Trzy kolorowe kwadraty zawierające symbole chemiczne i nazwy Furan, Tiofen i Puryna.
      Heterocykliczne bloki konstrukcyjne
      Z dumą oferujemy kompleksowe portfolio heterocyklicznych bloków budulcowych, jednej z największych i najbardziej zróżnicowanych rodzin fragmentów molekularnych wykorzystywanych w syntezie organicznej.
      Produkty w sklepie
      Katalizatory sprzęgania krzyżowego
      Oferujemy szeroką gamę katalizatorów niklowych i palladowych, które pomagają w tworzeniu wiązań C-C, C-N i C-O w powszechnych reakcjach sprzęgania krzyżowego.
      Produkty w sklepie
      Przykładowe heterocykliczne bloki budulcowe do syntezy organicznej
      Organiczne bloki konstrukcyjne
      Znajdź podstawowe składniki potrzebne do prowadzenia badań w naszym portfolio organicznych bloków budulcowych. Alkeny, alkany, alkiny, areny, alleny i wiele więcej!
      Produkty w sklepie
      Przykładowe metale przejściowe (żelazo, srebro, iryd, rod, pallad i nikiel) w katalizatorach metali przejściowych.
      Katalizatory metali przejściowych
      Odkryj nasze niezrównane portfolio katalizatorów metali przejściowych do różnych zastosowań opartych na chemii organicznej i metaloorganicznej.
      Produkty w sklepie
      Wraz z wykładniczym wzrostem jego wykorzystania, dziedzina ta rozrosła się, obejmując liczne strategie tworzenia wiązań węgiel-węgiel, węgiel-azot i węgiel-tlen, w tym kluczowe reakcje, takie jak:  
      • Aminowanie Buchwalda-Hartwiga, krzyżowe sprzęganie arylowego (pseudo)halogenku i aminy, jest podstawową reakcją dla chemików w szerokim zakresie dyscyplin.
      • Sprzęganie Hecka to krzyżowe sprzęganie nienasyconego halogenku z alkenem w celu otrzymania podstawionych alkenów.
      • Sprzęganie Negishi to krzyżowe sprzęganie arylowego (pseudo)halogenku z nukleofilem cynkoorganicznym w celu utworzenia wiązań C-C.
      • Sprzęganie Sonogashira to krzyżowe sprzęganie arylowego (pseudo)halogenku z terminalnym alkenem w celu otrzymania niepodstawionych acetylenów.
      • Sprzęganie Stille'a, krzyżowe sprzęganie arylowego (pseudo)halogenku i stannanu, jest funkcjonalną reakcją tworzenia wiązania węgiel-węgiel z kilkoma ograniczeniami dotyczącymi grup R.
      • Sprzęganie Suzuki-Miyaura, krzyżowe sprzęganie arylowego (pseudo)halogenku i organoboranu, jest wszechstronną reakcją tworzenia wiązania węgiel-węgiel. 
      Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction scheme for C-N or C-O bond formation.
      Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
      Sonogahira cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction