Merck
Strona głównaSprzężenie krzyżoweFosfiny z funkcjonalizacją ylidową (YPhos)
Fosfiny z funkcjonalizacją ylidową (YPhos)
Reakcje sprzęgania w łagodnych warunkach
Profesor Viktoria Gessner i współpracownicy z Uniwersytetu Ruhry w Bochum opracowali klasę fosfin podstawionych ylidami (YPhos), które zawierają nieporęczny podstawnik ylidowy związany bezpośrednio z atomem fosforu.[1] Ligandy te są szczególnie bogate w elektrony, co pozwala na katalizowane palladem reakcje sprzęgania w wyjątkowo łagodnych warunkach reakcji. Umożliwiają one konwersję często trudnych chlorków arylowych z dobrą wydajnością i krótkim czasem reakcji. Na przykład, keyPhos (nr 913294) i joYPhos (nr 912042) doskonale sprawdzają się w aminacjach Buchwalda-Hartwiga w temperaturze pokojowej. JoYPhos również łatwo przekształca halogenki arylowe (w tym chlorki) za pomocą odczynników organolitowych, Grignarda i cynku. Najsilniejszy donor trYPhos (nr 913030) najlepiej nadaje się do trudnych alfa-arylacji.
YPhos to klasa ligandów fosfinowych podstawionych ylidami.
Kluczowe zalety ligandów YPhos
  • Łatwe sprzęganie halogenków arylowych, w szczególności chlorków arylowych
  • Łagodne warunki reakcji<
  • Wysoka aktywność w reakcjach sprzęgania krzyżowego C-N i C-C
  • Sprzęganie odczynników organolitowych, magnezowych i cynkowych
Reprezentatywne zastosowania ligandów YPhos
keYPhos z grupą metylową w szkielecie ylowym jest cennym ligandem do katalizowanego palladem sprzęgania chlorków arylowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi aminami alkilowymi i arylowymi w temperaturze pokojowej. Ligand dobrze współpracuje z powszechnie stosowanymi źródłami palladu, takimi jak Pd2(dba)3Pd(OAc)2, [Pd(allyl)Cl]2 lub [Pd(cinamyl)Cl]2.[2,3]
KeYPhos jest cennym ligandem do katalizowanego palladem sprzęgania chlorków arylowych z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi aminami alkilowymi i arylowymi w temperaturze pokojowej.
JoYPhos z grupą fenylową na podstawniku ylidowym jest również doskonałym ligandem do aminowania Buchwalda-Hartwiga[4,5], jak również do reakcji sprzęgania C-C. Umożliwia niespotykane wcześniej bezpośrednie sprzęganie odczynników alkilolitowych z chlorkiem arylowym.[6]
JoYPhos jest również doskonałym ligandem do aminowania Buchwalda-Hartwiga, jak również do reakcji sprzęgania C-C.
W tej serii, trYPhos jest najbardziej bogatym w elektrony ligandem YPhos i został uznany za aktywny w alfa-arylacji alifatycznych cyklicznych ketonów.[7]  
Materiały
Loading
Referencje
1.
Scherpf T, Schwarz C, Scharf LT, Zur J, Helbig A, Gessner VH. 2018. Ylide-Functionalized Phosphines: Strong Donor Ligands for Homogeneous Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed.. 57(39):12859-12864. https://doi.org/10.1002/anie.201805372
2.
Weber P, Scherpf T, Rodstein I, Lichte D, Scharf LT, Gooßen LJ, Gessner VH. 2019. A Highly Active Ylide-Functionalized Phosphine for Palladium-Catalyzed Aminations of Aryl Chlorides. Angew. Chem. Int. Ed.. 58(10):3203-3207. https://doi.org/10.1002/anie.201810696
3.
Scharf LT, Rodstein I, Schmidt M, Scherpf T, Gessner VH. 2020. Unraveling the High Activity of Ylide-Functionalized Phosphines in Palladium-Catalyzed Amination Reactions: A Comparative Study with CyJohnPhos and PtBu3. ACS Catal.. 10(2):999-1009. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b04666
4.
Tappen J, Rodstein I, McGuire K, Großjohann A, Löffler J, Scherpf T, Gessner VH. 2020. Palladium Complexes Based on Ylide-Functionalized Phosphines (YPhos): Broadly Applicable High-Performance Precatalysts for the Amination of Aryl Halides at Room Temperature. Chem. Eur. J.. 26(19):4281-4288. https://doi.org/10.1002/chem.201905535
5.
Rodstein I, Prendes DS, Wickert L, Paaßen M, Gessner VH. 2020. Selective Pd-Catalyzed Monoarylation of Small Primary Alkyl Amines through Backbone-Modification in Ylide-Functionalized Phosphines (YPhos). J. Org. Chem.. 85(22):14674-14683. https://doi.org/10.1021/acs.joc.0c01771
6.
Scherpf T, Steinert H, Großjohann A, Dilchert K, Tappen J, Rodstein I, Gessner VH. 2020. Efficient Pd-Catalyzed Direct Coupling of Aryl Chlorides with Alkyllithium Reagents. Angew. Chem. Int. Ed.. 59(46):20596-20603. https://doi.org/10.1002/anie.202008866
7.
Hu X, Lichte D, Rodstein I, Weber P, Seitz A, Scherpf T, Gessner VH, Gooßen LJ. 2019. Ylide-Functionalized Phosphine (YPhos)-Palladium Catalysts: Selective Monoarylation of Alkyl Ketones with Aryl Chlorides. Org. Lett.. 21(18):7558-7562. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.9b02830