주요 문서
Z118109
Hamilton® needles for RN syringes
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel
니들 크기
22 ga
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7806-01
니들 길이
101.5 mm (4 in.)
용적
250-10000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)