주요 문서
Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga
특징
needle bevel tip
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7758-01
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
2.5-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)